Sterile Laborfiltrationsmedien & Kulturgefäße
Sterile Labormedienfilter sind entscheidend für die Verringerung der Kontamination in Kulturen und werden zur Entfernung von Partikelkontamination, zur Sterilisierung von Flüssigreagenzien und zur Klärung von Lösungen von Laborreagenzien, Puffern und Medien verwendet. Unsere Sterilfiltrationslösungen verfügen über Hochleistungsmembranen und sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, darunter Spritzenfilter, vakuumbetriebene Filtrationseinheiten und Flaschenaufsatzfilter. Stericup® Filtrationseinheiten sind mit einer Auffangflasche für die Verarbeitung und Lagerung von Volumen zwischen 150 ml und 1.000 ml erhältlich.
Millipore®-Sterilfilter
Sterilfiltrationseinheiten werden zur Klärung und Verhinderung einer mikrobiologischen Verunreinigung von Zellkulturmedien, Zellkulturreagenzien, Puffern, biologischen Proben, proteinhaltigen Proben usw. eingesetzt. Diese Einheiten stellen eine Alternative zum Autoklavieren dar, durch das empfindliche, thermolabile biologische Bestandteile zerstört werden können. Wir bieten Millipore®-Sterilfilter für kleine bis große Volumina für die Zellkultur, die Aufbereitung von Reagenzien für die Langzeitlagerung und andere Anwendungen.
Stericup®-Vakuumfilter
Stericup®-Filtrationseinheiten sind seit Jahrzehnten die zuverlässigsten Systeme für die Medien- und Pufferfiltration. Die Quick Release-Vakuumfiltrationseinheiten der nächsten Generation aus der Serie Stericup® zeichnen sich durch ein neues ergonomisches Design aus, durch das die Benutzerfreundlichkeit optimiert und der Filtrationsprozess rationalisiert wird. Gleichzeitig werden wichtige Zellkulturen durch die bewährte Leistung der Millipore®-Membranen geschützt.
Die Ideensuche der Wissenschaftler von Millipore® hört jedoch nicht bei der zuverlässigsten Sterilfiltration der Welt auf. Im Rahmen unseres Engagements für Nachhaltigkeit haben wir eine zuverlässige Sterilfiltrationseinheit entwickelt, mit der Labore ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Stericup® E und Steritop®-E-Filter bieten die gleiche zuverlässige Sterilfiltration, für die sich Wissenschaftler in der Zellkultur seit Jahrzehnten entscheiden. Sie werden direkt auf handelsübliche Medienflaschen aufgesetzt, wodurch der Kunststoff-Filtertrichter entfällt und damit der Kunststoffabfall um bis zu 48 % reduziert wird.
Weitere Kategorien erkunden
Ein umfangreiches Sortiment an Zellkulturzubehör wie serologische Pipetten, Zellspreizer und -heber, Kolben für Adhärenz
Millex®-Spritzenvorsatzfilter sind in sterilen und unsterilen Formaten erhältlich und werden mit vielen Membran- und Gehäuseoptionen angeboten...
Millicell®-Zellkultureinsätze und -platten, Kammer-Objektträger und Multilayer-Zellkulturflaschen sind...
MultiScreen®-Filtrationsplatten im 96-Well- und 384-Well-Format mit einer Vielzahl von Membranoptionen eignen sich für Hochdurchsatz-...