Merck
Materialien für gedruckte Elektronik
Gedrucktes elektronisches Bauelement in der Hand einer Forscherin.
Auf dem Gebiet der gedruckten Elektronik geht es um die Herstellung ultradünner, leichter, flexibler und großflächiger Elektronik mittels Drucktechnik. Durch diese werden elektronische Bauteile direkt in den Druckprozess integriert. Beispiele sind Dünnschichttransistoren (TFT), organische Leuchtdioden (OLED), Sensoren, flexible Displays, Solarzellen und andere Energiesammler, RFID-Chips, Batterien und weitere Energiespeichermaterialien. Gedruckte Elektronik ist ein schnell wachsender Forschungsbereich, der Anwendung in der Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, intelligenten Gebäuden, intelligenten Verpackungen, im Gesundheitswesen und im Internet der Dinge (IoT) findet.  
Wir bieten eine breite Palette an druckbaren Tinten und Substraten als Bausteine für gedruckte elektronische Bauelemente. 
Druckbare Tinten
Unsere druckbaren Tinten haben spezifische rheologische Eigenschaften und können in drei Hauptkategorien unterteilt werden: Leiter, Halbleiter und dielektrische Materialien. Abscheidetechniken zur Strukturierung dieser kolloidalen Tintenlösungen ermöglichen Strukturen mit der gewünschten Dicke und Auflösung im Tintenstrahldruck, Siebdruck, Tiefdruck, Schlitzdüsendruck, Aerosol-Jet-Druck und anderen Verfahren. Jede Technik erfordert die richtige Abstimmung verschiedener Tintenparameter wie Viskosität, Oberflächenspannung, Leitfähigkeit und Kompatibilität der Lösungsmittel mit den Grundmaterialien, um einen konsistenten Druckprozess zu ermöglichen.
Leitfähige Tinten
Unsere leitfähigen Tinten sind der Hauptbaustein aller gedruckten elektronischen Bauteile, welche die grundlegende Bauelementstruktur und die Verbindungen der integrierten Schaltungen bilden. Wir bieten Metall-Nanopartikel- und Mikropartikeltinten für verschiedene Drucktechniken an:
  • Silber- (Ag) Tinten mit guten physikalischen Eigenschaften und elektrischen Leitfähigkeiten
  • Gold- (Au), Platin- (Pt), Kupfer- (Cu) und Nickeltinten (Ni) werden für elektrochemische Sensoren, Batterien und Brennstoffzellen bevorzugt
  • Flexible und biokompatible leitende Polymertinten sind für die Bioelektronik unverzichtbar
  • Gut charakterisierte Tinten aus Kohlenstoffnanomaterialien mit großer Oberfläche, geringen Defekten, hoher chemischer Stabilität und mechanischer Flexibilität, die für Elektrodenmaterialien in gedruckten Batterien, Superkondensatoren, dehnbarer Bioelektronik und tragbaren Sensoren attraktiv sind
Halbleitertinten
Halbleitertinten sind die Kernkomponente gedruckter elektronischer Bauelemente und bestimmen weitgehend die Leistung des finalen Bauteils. Wir bieten eine breite Auswahl an konventionellen organischen und anorganischen Halbleitertinten sowie Tinten der nächsten Generation aus zweidimensionalen Materialien:
  • Anorganische Metalloxidtinte und organische Halbleitertinten bieten gleichbleibende Eigenschaften wie Mobilität und Bandlücke, die eine zuverlässige Leistung für gedruckte organische Leuchtdioden (OLED), Feldeffekttransistoren (FET) und organische Solarzellen (OSC) ermöglichen
  • Neuartige Tinten auf Basis von 2D-Nanomaterialien zeichnen sich durch eine direkte Bandlücke, geringe Defekte, einfache Herstellung und die Möglichkeit zur Fertigung neuartiger, vertikal integrierter elektronischer Bauelemente der nächsten Generation aus.
Dielektrische Tinten
Dielektrische Tinten und Beschichtungen spielen eine wichtige Rolle beim Schutz und bei der Verbesserung der Funktionsweise leitfähiger Materialien, bei der Vervollständigung von Bauelementen zur Energiespeicherung und bei der Ermöglichung elektronischer Bauelemente, die mit einer Ruhespannung versorgt werden. Unsere dielektrischen Tinten bestehen aus organischen Polymeren oder Keramiken in Lösungsmitteln und neuartigen isolierenden 2D-Nanomaterialien wie hexagonalem Bornitrid, um Temperatur- und elektrochemische Stabilität zu gewährleisten, die für Festkörperbatterien, Feldeffekttransistoren und neuromorphe Bauelemente wichtig sind.
Substrate
Der Betriebstemperaturbereich, die Rauheit, mechanische Eigenschaften, Transparenz und geeignete Benetzbarkeit sind wichtige Parameter, die bei der Auswahl eines Substrats zu berücksichtigen sind. Ein Oberflächenbehandlungsverfahren mit geeigneten Chemikalien trägt in der Regel dazu bei, die Benetzbarkeit des Substrats mit ausgewählten Tinten zu verbessern. Wir bieten eine Reihe von leitfähigen Substraten an, die entweder auf Glas oder auf flexiblen Kunststoffen mit Indiumzinnoxid (ITO) oder Fluor-dotiertem Zinnoxid (FTO) beschichtet und in verschiedenen Substratdicken und Oberflächenwiderständen erhältlich sind.
Zugehörige Produktressourcen