Merck
Laborwaagen
Laborwaagen werden zur Messung der Masse von Feststoffen, Flüssigkeiten und anderen Proben verwendet. Wir bieten eine Vielzahl von Waagen sowie Wägeschiffchen, Wägepapier, Wägeflaschen und Wägetrichter für Ihren Laborbedarf.  
  • Analysenwaagen sind vollständig gekapselt, um Staub und Luftströmungen zu vermeiden, und können auch sehr kleine Masseschwankungen erkennen, um möglichst genaue Messungen sicherzustellen.
  • Präzisionswaagen sind ebenfalls gekapselt, um Luftströme während der Messung zu verhindern, reagieren aber weniger empfindlich auf geringe Schwankungen in der Masse. Präzisionswaagen haben im Vergleich zu Analysenwaagen in der Regel eine höhere Kapazität.
  • Toplader-Waagen sind nicht gekapselt und daher weniger genau als Analysen- und Präzisionswaagen, bieten aber komfortables Wiegen und eine größere Bandbreite an Wägebereichen.
  • Feuchteschnellbestimmer (Trocknungswaagen) verfügen sowohl über eine Wägeeinheit als auch über eine Heizeinheit und werden zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts in flüssigen und festen Stoffen beim Trocknen verwendet.    