Lösungen für Injektionspräparate und parenterale Formulierungen
Sterilität ist der Schlüssel für Hoch-Risiko-Anwendungen wie injizierbare Arzneimittel, parenterale Formulierungen, Augenpräparate, Lösungen für die Peritonealdialyse und vieles mehr. Das regulatorische Umfeld hat sich weiterentwickelt und die Anforderungen der Aufsichtsbehörden zur Verbesserung der Patientensicherheit sind gestiegen.
Risikominimierung für injizierbare und parenterale Formulierungen
Hochrisikoprodukte müssen steril und grundsätzlich frei von Endotoxinen sein. Ein Hersteller kann sich nicht nur auf terminale Sterilisationsverfahren oder Qualitätskontrolltests verlassen, um sicherzustellen, dass diese Anforderungen eingehalten werden. Zu den wichtigsten Überlegungen bei risikoreichen Anwendungen gehören:
- Minimierung des Risikos während des gesamten Prozesses, um ein sicheres Produkt zu erhalten.
- Die Verwendung hochwertiger Rohstoffe mit niedriger Keimbelastung, da die Keimbelastung mit den Möglichkeiten des gewählten Sterilisationsverfahrens in Einklang stehen muss.
- Verwendung von endotoxinarmen Rohstoffen zur Verbesserung der Patientensicherheit.
Auswahl der Sterilitätsmethode
Die terminale Sterilisation ist die Methode der Wahl, da durch sie potenzielle Fehler eingeschränkt und sie validiert und kontrolliert werden kann und somit zu einer verbesserten Patientensicherheit beiträgt. Sie kann jedoch möglicherweise nicht in allen Fällen eingesetzt werden, wie z. B. bei einer Inkompatibilität der gewählten Verpackungsoption oder möglicher Abbauprodukte.
Unabhängig davon, ob eine terminale Sterilisation oder eine aseptische Verarbeitung und Sterilfiltration eingesetzt wird, ist die Minimierung des Risikos während des gesamten Prozesses von entscheidender Bedeutung, um ein sicheres Produkt zu erhalten. Hierbei sind das Umfeld, die Mitarbeiter, die Komponenten, die Ausrüstung und die Prozesse als typische Faktoren zu berücksichtigen. Darüber hinaus müssen Qualitätskontrolle, Risikobewertung und Risikomanagement vorhanden sein.
Sichere, konsistente, risikominimierte Rohstoffe
Zur Eindämmung von Risiken empfiehlt es sich, die Keimbelastung über den gesamten Prozess hinweg zu reduzieren. Eine mikrobielle Kontamination stellt ein Risiko für den Patienten dar und kann auch zu Instabilitäten in der Formulierung und im Wirkstoff führen. Nebenprodukte, die durch mikrobielle Verunreinigungen verursacht werden, sind ebenso kritisch und können mit etablierten Routinetests möglicherweise unentdeckt bleiben. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Menge der Keimbelastung in potenziellen Kontaminationsquellen kontrolliert wird.
Durch die Wahl der Rohstoffe und die aseptische Verarbeitung wird die Keimbelastung vor der Sterilisation so niedrig gehalten, dass die endgültige Sterilität des Arzneimittels mit der gewählten Sterilisationsmethode sichergestellt wird.
Die Herausforderung durch Endotoxine
Es ist schwierig, Endotoxine aus den Rohstoffen zu entfernen, und fast unmöglich, sie aus der Formulierung zu beseitigen. Im Vergleich zu anderen Arten von Formulierungen stellen Endotoxine in parenteralen Formulierungen ein zusätzliches Risiko in Bezug auf die Patientensicherheit dar. Für diese gelten daher strengere gesetzliche Anforderungen hinsichtlich Endotoxinen.
Vorsichtsmaßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn die Materialien aus natürlichen Quellen stammen, biologisch hergestellt werden oder wenn nicht-sterile Bulk-Schritte oder Lösungen ohne Konservierungsstoffe involviert sind.
Unser Portfolio wird durch regulatorische Dokumentation gestützt
Als Ihr bevorzugter Partner für Hochrisikoformulierungen bieten wir umfassendes regulatorisches Know-how und die Expertise, um Sie bei der Umsetzung Ihrer präzisen Ziele zu unterstützen. Wir unterstützen Sie mit genau der richtigen Mischung aus Dienstleistungen für Pharma- und Biopharmaprodukte und der Expertise, die Sie benötigen.
Unser umfangreiches Portfolio umfasst qualitativ hochwertige Rohstofflösungen, die durch fundiertes Fachwissen in den Bereichen Regulierung, Verfahren und Anwendungen ergänzt werden. Und warum? Weil wir wissen, wie wichtig die Patientensicherheit ist, und dass Sie Sicherheit und Skalierbarkeit benötigen. Die Schlüsselaspekte unseres Angebots sind die höchsten Qualitäts-, Reinheits- und Zuverlässigkeitsstandards für Ihre parenteralen Formulierungsprodukte.
Das Emprove®-Programm ermöglicht es Ihnen, den Zeit- und Arbeitsaufwand für die regulatorische Dokumentation zu senken. Es umfasst mehr als 400 Roh- und Ausgangsstoffe sowie 20 Filter- und Einwegproduktfamilien, die Sie dabei unterstützen, regulatorische Herausforderungen zu meistern, Risiken zu bewältigen und Herstellungsprozesse zu verbessern. Durch unsere weitreichende regulatorische Expertise und die dazugehörige Dokumentation wird das Risiko minimiert und die Markteinführung beschleunigt.
Ausgehend von den Anforderungen und Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, bieten wir Ihnen als Ihr zuverlässiger und loyaler Partner:
- Das Emprove® Expert-Produktportfolio zur Einhaltung der Anforderungen von Hochrisiko-Flüssigkeitsanwendungen mit spezifizierten niedrigen Endotoxin- und Keimbelastungswerten
- Emprove®-Dossiers in Form umfassender, aktueller Dokumentation zur Unterstützung der Risikobewertung
- Informationen zu elementaren Verunreinigungen gemäß ICH Q3D
- Regulatorisches Know-how und fachliche Unterstützung
Weitere Produktinformationen
- Flyer: Requirements for Parenteral Applications
Browse the PDF flyer showcasing key features of our product portfolio
- Webinar: Excipients Selection for High-Risk Formulations
Get information on excipient selection and process optimization
- Article: Mitigating Parenteral Excipients Risks
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
- Article: Ensuring Sterility in Parenteral Drug Manufacturing
Learn strategies to help ensure the sterility of parenteral drugs and minimize risk during manufacturing of these high-risk applications.
Webtools
- Parenteral Process Guide
Find information on process design considerations at key steps of a parenteral process
- Biopharmaceutical Application Guide
Explore products and services for mAb, vaccines, microbial, ADC, and plasma processes
- Pharmaceutical Application Guide
Explore products and services for each step of your pharmaceutical manufacturing process