Fortfahren mit
68279
Schwefelsäurekonzentrat
0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Concentration:
0.1 M H2SO4 in water (0.2N)
Form:
liquid
€ 61,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.1 M H2SO4 in water (0.2N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Eluentenkonzentrat für die Ionenchromatografie wird durch potentiometrische Titration bestimmt. Inhalt und Verfallsdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Schwefelsäure (Hydrogensulfat, Sulfinsäure, Batteriesäure) ist eine klare, farblose, ölige Flüssigkeit, die von Natur aus auf Metalle und Gewebe stark korrodierend wirkt. Sie ist wasserlöslich.
Application
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-344: Anionen in Salpetersäure in „elektronischer Qualität“ auf einer Säule mit hoher Kapazität.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-341:4-Hydroxybutyratein sowie Standardanionen und organische Säuren.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-336: Anionenspuren auf dem Metrosep A Supp 16 – 250/2.0 nach der Inline-Vorkonzentration und Matrixentfernung
Biochem/physiol Actions
Schwefelsäure wird bei der Herstellung von Sprengstoffen, Düngern, Leim und anderen Säuren angewandt. Darüber hinaus wird sie beim Beizen von Metall, beim Aufreinigen von Erdöl und in Bleisäurebatterien verwendet. Sie wird auch vielfach als Dehydriermittel, Katalysator und aktives Reaktionsmittel in der chemischen Industrie genutzt. Sie eignet sich auch zur Regelung des pH-Wertes, von Kochsalzlösungen bis zu starken, rauchenden Säuren.
Schwefelsäure wird durch eine Trockendestillation von Mineralien wie Kupfersulfat-Pentahydrat (blaues Vitriol) und Eisensulfat-Heptahydrat (grünes Vitriol) hergestellt. Wenn diese Verbindungen erhitzt werden, zerfallen sie zu Eisen- und Kupferoxiden. Dadurch werden Wasser und Schwefeltrioxid eliminiert, die dann in Kombination eine verdünnte Lösung von Schwefelsäure ergeben.
Preparation Note
Hergestellt mit Schwefelsäure und Reinstwasser (18.2 MΩ, 0.2 μm filtriert)
Other Notes
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
847271.090741.60314
concentration
0.1 M H2SO4 in water (0.2N)
concentration
-
concentration
0.05 M
concentration
0.005 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Navin G. Ashar, Kiran R. Golwalkar
A Practical Guide to the Manufacture of Sulfuric Acid, Oleums, and Sulfonating Agents (2013)
Francesco Riccobono et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6185), 717-721 (2014-05-17)
Atmospheric new-particle formation affects climate and is one of the least understood atmospheric aerosol processes. The complexity and variability of the atmosphere has hindered elucidation of the fundamental mechanism of new-particle formation from gaseous precursors. We show, in experiments performed
Ban Xiong Tan et al.
Oncotarget, 5(4), 933-943 (2014-03-25)
Although p53 is found mutated in almost 50% of all cancers, p53 mutations in leukaemia are relatively rare. Acute myeloid leukaemia (AML) cells employ other strategies to inactivate their wild type p53 (WTp53), like the overexpression of the p53 negative
Global Trade Item Number
SKUGTIN
68279-1L04061832755151
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf