Fortfahren mit
00612
Wasser
suitable for ion chromatography
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,10
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
€ 57,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
≤10 μg/kg acetate, ≤10 μg/kg formiate, ≤10 μg/kg glycolate, ≤10 μg/kg oxalate
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
conductivity
≤2 μS/cm
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
anion traces
bromate (BrO3-): ≤1 μg/kg, bromide (Br-): ≤1 μg/kg, chlorate (ClO3-): ≤1 μg/kg, chloride (Cl-): ≤1 μg/kg, chlorite (ClO2-): ≤1 μg/kg, fluoride (F-): ≤1 μg/kg, iodide (I-): ≤1 μg/kg, nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg, nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg, sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
SMILES string
O
cation traces
Al: ≤0.005 mg/kg, Ba: ≤0.005 mg/kg, Bi: ≤0.005 mg/kg, Ca: ≤0.01 mg/kg, Cd: ≤0.005 mg/kg, Co: ≤0.005 mg/kg, Cr: ≤0.005 mg/kg, Cu: ≤0.005 mg/kg, Fe: ≤0.005 mg/kg, K: ≤0.01 mg/kg, Li: ≤0.005 mg/kg, Mg: ≤0.005 mg/kg, Mn: ≤0.005 mg/kg, Mo: ≤0.005 mg/kg, NH4+: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.01 mg/kg, Ni: ≤0.005 mg/kg, Pb: ≤0.005 mg/kg, Sr: ≤0.005 mg/kg, Zn: ≤0.005 mg/kg
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Das Wasser weist eine hohe Reinheit auf und wird insbesondere für die Ionenchromatographie (IC) eingesetzt. Es eignet sich für die Analyse von Spuren von Anionen, Kationen und einigen organischen Stoffen, die in der Regel mittels Ionenchromatographie (IC) analysiert werden.
Application
Metrohm IC AnwendungshinweisAN-S-336: Anionenspuren auf dem Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 nach der Inline-Vorkonzentration und Matrixentfernung
Metrohm IC AnwendungshinweisAN-Q-008: Spurenüberwachung in destilliertem Wasser mittels Ionenchromatografie.
Methrom IC AnwendungshinweisAN-C-159: Kationenspuren in der Metrosep C4-250/2.0-Säule nach der Inline-Vorkonzentration und Matrixentfernung.
Metrohm IC AnwendungshinweisAN-S-304: Variable Inline-Vorkonzentration und Matrixentfernung für die Spurenanionen-Analyse (MiPCT-ME).
Other Notes
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27073395284W3500
Wasser suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Wasser
description
suitable for ion chromatography
description
suitable for HPLC
description
Molecular Biology, sterile filtered
description
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
conductivity
≤2 μS/cm
conductivity
-
conductivity
0.0-5 μS/cm at 25 °C
conductivity
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review