Western Blotting
Western Blotting ist ein bewährtes Analyseverfahren für Nachweis, Analyse und Quantifizierung von Proteinen. Diese Methode wird häufig zum Nachweis spezifischer Proteinmoleküle in komplexen Proben wie Gewebehomogenaten und Zelllysaten verwendet. Beim Western Blotting werden die Proteine in der Regel durch Gelelektrophorese aufgetrennt und anschließend auf eine Polyvinylidendifluorid- (PVDF) oder Nitrozellulose-Membran übertragen. Nach dem Transfer der Proteine können diese zur Visualisierung angefärbt und durch N-terminale Sequenzierung, Massenspektrometrie oder Immunnachweis direkt identifiziert werden.
Beim Western Blotting-Immunnachweis werden Proteine durch ihre Bindung an spezifische Antikörper identifiziert. In der Regel wird ein Primärantikörper in Kombination mit einem HRP- oder AP-konjugierten Sekundärantikörper für den chemilumineszenten oder kolorimetrischen Nachweis unter Einsatz eines geeigneten Substrats verwendet. Alternativ kann ein fluoreszenzmarkierter Primär- oder Sekundärantikörper zur direkten Visualisierung verwendet werden.
Zugehörige technische Artikel
- Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Antikörpern kennen und erhalten Sie technische Informationen über Struktur, Klassen und normale Immunglobulinbereiche.
- We offer a broad range of alkaline phosphatase enzymes and substrates that are optimized for conjugation to antibodies and other proteins for your specific application needs.
- Loading controls in western blotting application.
- Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen, das durch Kochen von Haut, Sehnen, Bändern, Knochen usw. in Wasser extrahiert wird.
- The possible causes and potential remedies for poor or inconsistent transfer of proteins from a gel to the Western blot membrane. Optimal transfer conditions may vary depending on the molecular weight of the protein of interest.
- Alle anzeigen (35)
Zugehörige Protokolle
- Protokoll für die Probenvorbereitung zur Zelllyse und effizienten Proteinextraktion aus kultivierten Geweben und Zellen für das anschließende Western Blotting.
- Western-Blot-Protokoll mit Workflow-Schritten für verschiedene Blot-Verfahren, beschreibt den elektrophoretischen Transfer von Proteinen von SDS-Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulosemembranen. Auch bekannt als Immunblotting-Protokoll.
- 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP)/nitro blue tetrazolium (NBT) is an ideal insoluble substrate for use with alkaline phosphatase. This system produces a blue-purple product. The intense color can be observed visually, is very stable, and will not fade upon exposure to light.
- This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
- The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
- Alle anzeigen (17)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Western Blotting wird in der Biochemie häufig eingesetzt, um das Vorhandensein spezifischer Proteine nachzuweisen, das Ausmaß posttranslationaler Modifikationen zu bestimmen, die Proteinexpression bei Klonierungsanwendungen zu verifizieren und die Expressionsniveaus von Proteinen und Biomarkern zu analysieren. Darüber hinaus in der Antikörper-Epitopkartierung und in der Klinik für Biomarkertests.
Die Notwendigkeit, mehr Proteine in begrenzten Proben gleichzeitig zu analysieren, hat die Forschung zur Verbesserung der Empfindlichkeit und Geschwindigkeit von Blotting-Techniken vorangetrieben. Durch das Doppelblotting werden falsch-positive Ergebnisse aufgrund unspezifischer Wechselwirkungen vermieden. Far-Western Blotting ermöglicht den Nachweis spezifischer Protein-Protein-Interaktionen. Das South-Western Blotting dient der Identifizierung von Proteinen, die mit bestimmten DNA-Sequenzen interagieren. Durch Multistrip-Blotting wird der Durchsatz erhöht und gleichzeitig die Inter-Blot-Variabilität minimiert. Es werden neue Technologien entwickelt, um die zur Erzeugung eines Signals erforderlichen Proteinmengen zu verringern und die quantitativen Möglichkeiten des Western Blotting zu verbessern.
Workflow
Gelelektrophorese
Die Protein-Gelelektrophorese dient dazu, Proteine vor dem Blotting aufzutrennen. Das vorbereitete Proteingemisch durchläuft ein Polyacrylamidgel, um die Proteine nach Molekulargewicht und Ladung zu sortieren.
Übertragung auf eine Membran
Die auf dem Gel durch Elektrophorese aufgetrennten Proteine werden durch Übertragung auf eine PVDF- oder Nitrozellulose-Membran immobilisiert. Bei der Übertragung wird elektrischer Strom eingesetzt, um Proteine aus dem Gel auf die Membran zu ziehen (Elektroblotting).
Nachweis
Das Zielprotein wird mit einem Primärantikörper in Kombination mit einem HRP- oder AP-konjugierten Sekundärantikörper und einem geeigneten chemilumineszenten oder kolorimetrischen Substrat oder mit fluoreszenzmarkierten Primär- oder Sekundär-Antikörpern nachgewiesen.
Highlights
eBook-Download: Protein Blotting Handbook – Discover tips and tricks for revealing publishable Western blotting data.