Merck
Hygienemonitoring
Von Rohstoffen über Wasserversorgung bis hin zur Verpackung ist das gesamte Umfeld der Lebensmittelproduktion anfällig für mikrobiologische Kontaminationen. Ein Hygienemonitoring in Kombination mit der Qualitätskontrolle kann sicherstellen, dass in Anlagen für die Herstellung von Lebensmitteln und Getränken hygienische Bedingungen herrschen, und das Risiko einer Kreuzkontamination von Produkten und Personal in den entsprechenden Umgebungen minimieren. Dies kann durch die routinemäßige Überprüfung der Wirksamkeit von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren für Geräte, Personal und Oberflächen, die häufig berührt werden, auf Mikroorganismen erreicht werden.
Zur schnellen Überwachung der Oberflächenhygiene und der Reinigungseffizienz verwenden wir bekannte und anerkannte Nachweismethoden wie ATP (Adenosintriphosphat), NAD/NADH (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid) und Proteinnachweis. Diese Methoden dienen als zuverlässige Indikatoren. Unser Angebot für den mikrobiellen Schnellnachweis umfasst Lösungen für das Luftmonitoring (aktiv und passiv), die Prüfung auf Erreger in Lebensmitteln (PCR, Immunassays und ELISA) sowie eMcollect.
Für das konventionelle Monitoring verwenden wir verschiedene selektive Medien(Eintauch- & Wischtester & Kontrollobjektträger), um die Hygienebedingungen auf Oberflächen oder in flüssigen Proben zu überwachen. Darüber dient unser Angebot an analytischen Reagenzien und photometrischen Systemen auch der Desinfektionskontrolle in Form einer semiquantitativen und quantitativen Prüfung auf Chlor und quartäre Ammoniumverbindungen.
Hier finden Sie unsere Bibliothek für Hygienemonitoring-Methoden mit Anwendungshinweisen für ATP, Allergenprotein-Indikatoren, Luftüberwachung und mehr. 
Produkte einkaufen
Die Gewährleistung der Hygiene in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist entscheidend für Sicherheit, Compliance sowie zur Aufrechterhaltung der Produktionseffizienz. Scrollen Sie durch unsere Bibliothek mit wichtigen Ressourcen, Anwendungshinweisen und Broschüren zur Hygieneüberwachung.
Weitere Informationsquellen
Seite 1 von 3
HY-LITE® 2 Hygiene-Monitoring-System für ATP-Tests zur Beurteilung mikrobiologischer Kontamination
ATP-Test
Der ATP-Test ist eine empfindliche und schnelle Methode zur quantitativen Bestimmung wachsender Mikroorganismen durch den Nachweis von Adenosintriphosphat (ATP), einem Energieträger, der in lebenden Zellen zu finden ist.
Unser MVP ICON® ist ein ATP-Testsystem mit Softwareplattform, das HACCP und Hygienemonitoring mit leistungsstarken Programmverwaltungsfunktionen verbindet.
Für spezielle industrielle Anwendungen wie Kraftstofftests, industrielle Prozessflüssigkeiten und die Überwachung der Keimbelastung zur Bestimmung der Wasserqualität bietet unser HY-LiTE® 2 ATP-Überwachungssystem mit der TREND2-Software unübertroffene Mess- und Leistungsmerkmale.
Flash-Gesamtprotein
Proteinnachweis
Mit Lebensmitteln in Kontakt kommende Oberflächen können sauber erscheinen und dennoch Spuren von Proteinrückständen aufweisen, die nur schwer zu entfernen sind. Unentdeckt können diese Rückstände eine Nährstoffquelle für schädliche Bakterien darstellen. Da die meisten Lebensmittelallergene Proteine sind, ist ein routinemäßiger Proteinnachweis eine effektive Methode zur Verifizierung von Reinigungsverfahren und Vermeidung einer Kreuzkontamination von allergenfreien Produkten. Der FLASH®-Gesamtproteintest liefert ein visuelles Ergebnis innerhalb von 10 Minuten, sodass umgehend Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können. Für den Test werden keine Geräte benötigt und er kann von allen Mitarbeitern auch ohne ausführliche Schulung durchgeführt werden.
HY-RISE® Color Hygiene-Teststreifen für die Oberflächenkontrolle
NAD-Nachweis
Nicotinamid-Adenin-Dinukleotide (NAD, NADH) sind Verbindungen, die in allen lebenden Zellen, einschließlich Mikroorganismen, vorkommen. HY-RiSE®-Nachweiskits messen NAD und deren Phosphate schnell und zuverlässig und zeigen das Vorliegen von Mikroorganismen durch eine Farbentwicklung auf dem Teststreifen an.
Wischtester und Eintauchtester sind für die mikrobielle Oberflächenkontrolle in schwer zugänglichen Bereichen vorgesehen
EINTAUCH- & WISCHTESTER & KONTROLLOBJEKTTRÄGER
Wischtester und Eintauchtester sind für die Oberflächenkontrolle in schwer zugänglichen Bereichen vorgesehen. Diese Methoden erfordern keine umständlichen und teuren Geräte und Materialien wie sie für konventionell Prüfverfahren benötigt werden.
Die gebrauchsfertigen dehydrierten Eintauch- und Wischtester sind für die bequeme Keimzahlbestimmung in zahlreichen Anwendungen konzipiert. Sie sind praktisch, anwenderfreundlich und sowohl für flüssige Proben als auch Abstrichproben geeignet.
Unsere Envirocheck®-Eintauchtester zum semiquantitativen Nachweis von Mikroorganismen auf Oberflächen und in Flüssigkeiten sind flexible Nährbodenträger, die mit verschiedenen Nährmedien beschichtet sind. Nach der Probennahme und Inkubation können zwei Parameter in einem Schritt bestimmt werden.
Vergleichstabelle Hygienemonitoring-Tests