Fortfahren mit
75335
Natriumbicarbonat/Natriumcarbonat-Konzentrat
Na2CO3 100 mM and NaHCO3 100 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 10
Synonym(e):
Sodium Bicarbonate/Sodium Carbonate Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12161700
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mM Na2CO3 in H2O, 100 mM NaHCO3 in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
General description
Dieses Eluenten-Konzentrat ist für die Anwendung getestet. Es wurde gemäss ISO Guide 31 zertifiziert. Zertifizierter Gehalt inkl. Messunsicherheit, Rückführbarkeit und Haltbarkeitsdatum befinden sich auf dem Zertifikat.
Das Zertifikat ist elektronisch verfügbar unter: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Metrohm IC application note AN-S-320: Fast IC: Drinking water analysis in three minutes.
Metrohm IC application note AN-S-321: Fast IC: Sulfite and sulfate in beer in less than ten minutes.
Metrohm IC application note AN-S-281: Anions in wine.
Preparation Note
Hergestellt aus Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat und hochreinem Wasser (18.2 MΩ, 0.2 μm gefiltert).
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
669496830238302
description
Na2CO3 100 mM and NaHCO3 100 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 10
description
100 mM Na2CO3 and 4 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 17
description
160 mM Na2CO3 and 5 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 19
description
Na2CO3 150 mM and NaOH 15 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 16
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
suitability
application tested
suitability
application tested
suitability
application tested
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
100 mM NaHCO3 in H2O, 100 mM Na2CO3 in H2O
concentration
100 mM Na2CO3, 4 mM NaHCO3
concentration
5 mM NaHCO3, 160 mM Na2CO3
concentration
15 mM NaOH in H2O, 150 mM Na2CO3 in H2O
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this 200 mM CO3++ or is it a 1:1 of 100mM Na2CO3 & 100 mM and NaHCO3?
    1 answer
    1. This product is a 1:1 mixture of 100 mM sodium carbonate (Na2CO3) and 100 mM sodium bicarbonate (NaHCO3). It is not a 200 mM solution of CO3.