Sichere Handhabung
Der sichere Umgang mit gefährlichen Chemikalien ist bei der täglichen Laborarbeit immer eine Herausforderung. Wir machen Dinge einfach!
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten – Chemikalien, Verpackungen, Sicherheitswerkzeugen und Entnahmesystemen – profitieren Sie von einem sicheren, komfortablen und kontaminationsfreien Arbeiten auch bei hochempfindlichen Anwendungen.
Spezialwerkzeuge für
unterstützen Sie dabei, gefährliche Unfälle, Verätzungen, kostspielige Verunreinigungen und zeitaufwändige Problemverfolgung von vornherein zu vermeiden.
Alle Materialien werden in Bezug auf ihre Anwendung streng geprüft, wie z. B. das Dichtungsmaterial der Lösungsmittelentnahmesysteme für die Verwendung mit Acetonitril in HPLC-Geräten.
Alle unsere Produkte unterliegen den geltenden Sicherheitsvorschriften – von selbstschließenden Düsen bis hin zu Sicherheitszubehör mit Druckentlastungsmechanismen und antistatischen Vorrichtungen.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit gefährlichen Chemikalien und erhöhen Sie Ihre persönliche Sicherheit schon bei der ersten Anwendung.
Produkte
Entnahmesysteme für Lösungsmittel
- Aus Edelstahl oder PTFE
- Manuelles System mit Handpumpball für Lösungsmittel in Glas- oder HDPE-Flaschen
- Manuelles System mit Hand- oder Fußpumpball für Lösungsmittel in Behältern mit einem Volumen von 10 l oder mehr
- Inertgassystem für Edelstahlbehälter
- Füllstandssensor & individuelle Installationen verfügbar
Zugehörige Produktinformationen
- Webinar: Safe handling of hazardous goods in daily lab work is always a big challenge.
This webinar illustrates the role of safety in the lab as well as the challenges which can occur while handling hazardous goods in the daily lab work and how to overcome these challenges.
- Brochure: Safety Connects
Your direct connection to maximum safety in daily solvent handling
- Brochure: Inorganics on Tap
Withdrawal systems and safety accessories for acids & bases
- Brochure: Safety Inside
Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.
- Manual: 178178 Withdrawal system for solvents in bottles
Handling and safety notices
- Manual: 101114 Withdrawal system for solvents in drums
Handling and safety notices
- Manual: 101123 Withdrawal system for solvents in barrels
Handling and safety notices
- Manual: 106710 Withdrawal system for solvents in stainless steel containers
Handling and safety notices
- Manual: 119171 Withdrawal system for solvents in 200l containers
Handling and safety notices