Chromatografiesysteme für das Bioprocessing
Single-Use- und Multi-Use-Chromatografiesysteme sind von entscheidender Bedeutung für die Trennung Ihrer wertvollen Moleküle. Vom Pilot- bis zum Prozessmaßstab sind unsere Systeme so konzipiert, dass sie eine robuste, gleichbleibende Leistung mit der von Ihnen benötigten Prozessflexibilität bieten. Darüber hinaus bieten wir ein unübertroffenes Portfolio an Chromatografieharzen und Membranen an, das durch einen beispiellosen Anwendungs- und Validierungssupport ergänzt wird. Mit diesem vollständigen Produktangebot unterstützen wir Sie fortlaufend dabei, Ihre Produktivität und Prozesseffizienz zu steigern. Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite, um das richtige Produkt für Ihren Chromatografieprozess zu finden.
Erfahren Sie mehr über:
Mobius® Multi Column Capture System
Das Mobius® Multi Column Capture System ist eine vollautomatisierte Single-Use-Lösung für die kontinuierliche geschlossene Capture-Chromatografie. Es steuert Prozessparameter in Echtzeit unter Berücksichtigung der sich ändernden Säulenbeladung und der Tankeinspeisung und überwacht die Harzleistung. In Verbindung mit einer Inline-Verdünnungsfunktion und einer intuitiven Software ermöglicht das 3-Säulen-System die vollständige Kontrolle über den Capture-Schritt Ihres Fed-Batch- oder Perfusions-Bioprozesses. Das Mobius® Multi Column Capture System eignet sich für Bioreaktoren mit einem Volumen von 50 l bis 2000 l. Erfahren Sie mehr über die Mehrsäulenchromatografie.
Mobius®-Chrom-Systeme
Das Mobius®-Chrom-System ist ein flexibles, automatisiertes Single-Use-Chromatographiesystem, das eine gleichbleibende und zuverlässige Trennung und Aufreinigung von mAk, Impfstoffen, Plasma und therapeutischen Proteinen im klinischen und kommerziellen Maßstab ermöglicht. Der innovative Einweg-Fließweg reduziert das Kontaminationsrisiko und gibt Ihnen die Sicherheit, jede Chromatographieherausforderung zu meistern. Die Systeme bieten eine optimale Betriebsflexibilität für Prozesse von 50 bis 2.000 l mit Flussraten von 0,1 bis 20 l/min bei einem Turndown-Verhältnis von 5:1 auf Prozessmaßstab und eine verbesserte isokratische und lineare Gradientengenauigkeit. Der Einweg-Fließweg bietet die Flexibilität für den Betrieb im funktionalen oder vollständig geschlossenen Modus.
CoPrime® Biochromatografiesysteme
Die Biochromatografiesysteme der Marke CoPrime® sind für die optimale Trennung und Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern, Impfstoffen, Plasma und therapeutischen Proteinen konzipiert. Die Systeme unterstützen einen schnellen Scale-up und sind ideal für den Pilot- und Prozessmaßstab geeignet. Sie basieren auf 50 Jahren Prozesswissen und technischer Expertise und bieten eine konfigurierbare, intuitive Lösung für die Aufreinigung im Prozessmaßstab. Die CoPrime® Größen B und C verfügen über einen erweiterten Flussraten-Bereich und eine optimierte Leistung für eine höhere Gradientengenauigkeit und Reproduktion der Aufreinigung. Die CoPrime® Größe C deckt größere Maßstäbe ab und ermöglicht eine direkte Aufskalierung ausgehend von CoPrime™ B.
Zugehörige Produktinformationen
- Data Sheet: Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- Data Sheet: Mobius® Chrom Systems
The Mobius® Chrom systems are a flexible, automated, single-use chromatography systems that enable consistent and reliable separation and purification.
- Application Note: Multi-Column Capture
Prototype Tests for Monoclonal Antibody Capture During Project nextBioPharmDSP (Horizon 2020).
- Spare Parts List: Mobius® Multi Column Capture System
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Performance Guide: Mobius® Multi Column Capture System
The purpose of this document is to describe the performance of the Mobius® Multi Column Capture system and highlight the working principles of its innovative features.
- Data Sheet: CoPrime® Biochromatography Process-Scale System
Fully automated, configurable systems for biopharmaceutical manufacturing and cGMP process scale applications.
- Poster: Horizon 2020 - Fully Connected Single-use Downstream Platform for mAb Production
Within the biopharmaceutical industry, there is a significant shift toward higher productivity processes resulting in improved economics without compromising robustness. Therefore, integrated continuous production technologies are of greatest interest.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
Webinare zu diesem Thema
Die Mehrsäulenchromatographie ist eine Bioprozesstechnik, bei der mehrere Säulen in Reihe geladen und dann zur Elution, Regeneration und Gleichgewichtung zyklisiert werden.
Die Vorteile einer neuartigen Protein-A-Affinitätsmembran, die als hochproduktive echte Single-Use-Chromatographieplattform für eine intensivierte mAk-Aufreinigung eingesetzt wird.
CEX-Durchfluss-Frontalchromatographie zur Abtrennung von mAk-Aggregaten sowie die Bedingungen, welche die Entfernung dieser Aggregate beeinflussen.
Ein Überblick über kundenspezifische Affinitätschromatographie-Technologien für die Impfstoffaufreinigung.