Analytische Probenvorbereitung
Unser Portfolio für die Probenvorbereitung und -aufreinigung umfasst Produkte für die Festphasenextraktion (SPE), QuEChERS, Festphasenmikroextraktion (SPME), Luftprobennahme, Probenaufschluss, Purge-and-Trap-Techniken, Flash-Chromatographie und LPLC. Unser umfangreiches Sortiment bietet Produkte für die klinische, pharmazeutische und umwelttechnische Probenvorbereitung, die Entfernung von Phospholipiden, die Analyse von Dioxin- und PCB-Proben sowie Desorptionsröhrchen und Adsorberkartuschen für die aktive und passive Luftprobennahme.
Nach Kategorie erkunden
Millipore®-Filtermembranen
Millipore®-Membranen unterstützen akademische, pharmazeutische und industrielle Labore seit den 1950er Jahren bei der Filtration. Unser Angebot umfasst Membranen aus unterschiedlichen Materialien, darunter Membranen der Reihe MF-Millipore® aus Cellulosemischester, Durapore®-PVDF-Membranen, Millipore-Express®-PLUS-Membranen aus Polyethersulfon sowie hydrophile und hydrophobe PTFE-Membranen.
Weitere Kategorien erkunden
Millex®-Spritzenvorsatzfilter sind in sterilen und unsterilen Formaten erhältlich und werden in vielen Membran- und Gehäuseoptionen angeboten, um die Kompatibilität mit verschiedenen Lösungsmitteln und Probenarten für Anwendungen wie HPLC, UHPLC und Freisetzungsprüfungen zu ermöglichen.
Die Produktpalette umfasst Kartuschen, Glasröhrchen, 96-Well-Platten, QuEChERS-Röhrchen (dispersive SPE), Online-SPE und Vakuumfiltrationssysteme für Ihre gesamten wissenschaftlichen Anforderungen.
Die Festphasenmikroextraktion (SPME) ist eine lösungsmittelfreie Probenvorbereitungstechnik. Sehen Sie sich unser vollständiges Angebot von SPME-Produkten an. Zu unseren innovativen Produkten für die SPME gehören smarte SPME-Fasern, Fasern mit Nitinol-Kern und BioSPME.
Hochwertige Produkte für das Luftmonitoring zum Nachweis und zur Messung einer Exposition gegenüber Gasen, Dämpfen und Partikeln in der Umgebungs- und Innenraumluft sowie am Arbeitsplatz. Unsere Produktpalette umfasst Geräte für die aktive, passive und Gesamtluftprobennahme, Luftprobennahmepumpen und das entsprechende Zubehör.
Die Purge-and-Trap-Methode wird für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in wässrigen Proben eingesetzt, indem die Probe mit Inertgas gespült und flüchtige Analyten in eine Adsorbensfalle in einem Gaschromatographen (GC) überführt werden.
Unser EXtrelut® NT vereinfacht die Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE) durch den Ersatz von Scheidetrichtern. Dieser emulsionsfreie einstufige Prozess ist einfach zu handhaben und eignet sich für die Spurenmetallanalyse bei minimalem Lösungsmittelverbrauch und hoher Chargenkonstanz in Bezug auf Reinheit, Reproduzierbarkeit und Wiederfindungsrate.