Abwasser- und Prozesswasseruntersuchung
Die Aufbereitung von Abwasser und Prozesswasser ist notwendig, um die öffentliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen sowie die Effizienz industrieller Prozesse aufrechtzuerhalten. Eine regelmäßige analytische Untersuchung von Abwasser zu unterschiedlichen Prozessschritten der Aufbereitung wird von den meisten Aufsichtsbehörden gefordert. Ebenso wird typischerweise der Chemikaliengehalt von Prozesswasser, das in Boiler- oder Kühlsystemen verwendet wird, analysiert.
Zugehörige technische Artikel
- Wir sind weltweit führend in der Life-Science-Industrie und stellen Testsätze für die Messung zahlreicher Analyten her. Water Online sprach mit uns über die Fortschritte bei der Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs.
- Ordered pore structures, high specific surface areas are some properties that make it possible for mesoporous silica to be used in applications such as wastewater remediation, indoor air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
- Dieser Testsatz für Gesamtstickstoff ist schneller, sicherer und genauer und kostet weniger als die herkömmliche Methode. Der Testsatz für die Gesamtstickstoffanalyse wurde entwickelt, um Anwendern eine Testmethode für die Bestimmung des Gesamtstickstoffgehalts sowohl in Prozesswasser als auch Abwasser zur Verfügung zu stellen.
- Harnstoff in Wasser und Abwasser, enzymatische Bestimmung – Photometrische Bestimmung mit der Indophenolblau-Methode nach Spaltung des Harnstoffs
- Schritt-für-Schritt-Beschreibung für die genaue Bestimmung von Ammonium in Abwasser mit Neßlers Reagenz oder Indophenolblau mittels Reflectoquant® System und Teststäbchen.
- Alle anzeigen (29)
Zugehörige Protokolle
- Der Millipore® Patch Testsatz ist ein tragbarer Testsatz für die Entnahme und Prüfung von Hydraulikflüssigkeiten, Bulk-Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen. Der Testsatz enthält Verbrauchsmaterialien für 100 Tests.
- Triclosan wurde in der Ableitung einer Kläranlage mittels HPLC und anschließendem UV- und MS/MS-Nachweis ermittelt.
- Die Effizienz von Industrieanlagen und -ausrüstungen ist eine der Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit. Ein vermeidbares Problem sind unerwünschte Ablagerungen in Rohren, Kesseln und Turbinen, deren Hauptursache Silicat ist. Durch schnelle und empfindliche Tests ist es möglich, die Kontrolle über diese Problematik sicherzustellen.
- Quantifizierung von Selen in Wasser mit diesem photometrischen Test und einer klaren, gefilterten Probe zur Messung der Ergebnisse bei 445 nm.
- Alle anzeigen (17)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Abwasseraufbereitung und -analyse
Zum Schutz der Umwelt und der Öffentlichkeit sind die Aufbereitung und Untersuchung von kommunalem Abwasser aus Haushalten und industriellem Abwasser aus chemischen, pharmazeutischen, Lebensmittel-, Getränke- und anderen Produktionsanlagen fast überall eine staatliche Auflage. Der Abwasseraufbereitungsprozess besteht aus vier wichtigen Schritten. Die Vorbehandlung entfernt alle großen und absetzbaren Feststoffe aus dem Abwasser. Sekundäre Aufbereitungsschritte setzen beschleunigtes mikrobiologisches Wachstum zur Entfernung organischer Verunreinigungen ein.
Die tertiäre Aufbereitung erfolgt mit einer Kombination aus chemischen und biologischen Prozessen zur Reduzierung der Nährstoffbelastung des Abwassers. Der vierte Aufbereitungsschritt entfernt besonders problematische neuartige Verunreinigungen wie pharmazeutische Verbindungen oder andere komplexe Moleküle. Eine analytische Untersuchung bei jedem Schritt ist erforderlich, um wichtige chemische Parameter wie Stickstoffverbindungen, Phosphate und Chlor zu überwachen.
Prozess- und Kühlwasseruntersuchung
Die Untersuchung von Kühl- und Prozesswasser ist wichtig für Kraftwerke und industrielle Hersteller wie chemische, pharmazeutische, technische oder Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Die Überwachung des Silikat-, Calcium- und Magnesiumgehalts ist unerlässlich, da sie Kalkablagerungen verursachen, die wiederum zu höheren Wartungskosten und Ausfallzeiten führen. Außerdem wird der Eisengehalt als Indikator einer Systemkorrosion überwacht. Der Entmineralisierungsschritt wird typischerweise durchgeführt, indem das Eingangswasser durch eine Klärvorrichtung geleitet wird, bevor es in den Speisewassertank gelangt. Das Wasser wird weiter aufbereitet und anschließend in die Boiler- oder Kühlwasser-Ringleitung geleitet, um Turbinen anzutreiben oder andere Zwecke zu erfüllen.
Technologien zur Abwasser- und Prozesswasseruntersuchung
Aufsichtsbehörden wie die amerikanische Umweltschutzbehörde (USEPA) fordern die Anwendung offizieller Methoden bei der Untersuchung von Trinkwasser (Safe Drinking Water Act) und Abwasser (Clean Water Act). Diese Methoden schreiben die mikrobiologische Untersuchung durch Kultivierung oder molekulare Methoden und die chemische Untersuchung mittels Spektralphotometrie, pH-Bestimmung, Leitfähigkeitsbestimmung und Trübungsanalyse vor. Empfindlichere Methoden zur Analyse von Spurenverunreinigungen in Wasser und Abwasser oder von säurelöslichen Feststoffen basieren auf der Detektion im unteren ppb-Bereich mittels ICP-MS oder ICP-AES.