Merck
52411
Heptafluorbuttersäure
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Edman-Reagenz Nr. 3, HFBA, Perfluorbuttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3CF2CF2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.04
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-786-3
Beilstein/REAXYS Number:
1426882
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
description
anionic
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
ion chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤2 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤3 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Application
Heptafluorbuttersäure (HFBA) kann zur Spaltung von Glycyl-serin-Bindungen verwendet werden. Es wurde bei einem Versuch zur Sequenzierung des glycinreichen Proteins aus Echsenkrallen eingesetzt.
Other Notes
Besuchen Sie das a href=/products/analytical-chemistry/reference-materials/ion-chromatography-standards>IC Portal , um mehr zu erfahren
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptafluorbuttersäure
signalword
Danger
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
CorrosionExclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)