Fortfahren mit
50972
2,6-Pyridindicarbonsäurekonzentrat
0.02 M C7H5NO4 in water (0.04N), suitable for ion chromatography, eluent concentrate
Synonym(e):
2,6-Pyridindicarbonsäure -Lösung, Dipicolinsäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
UNSPSC Code:
23151817
eCl@ss:
39151816
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 51,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Level
concentration
0.02 M C7H5NO4 in water (0.04N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Eluentenkonzentrat für die Ionenchromatografie wird durch potentiometrische Titration bestimmt. Inhalt und Verfallsdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Application
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-C-163: Kationen in Salzsole mit minimaler Verdünnung und Sub-μl-Injektion.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-C-172: Kationen im Schnee von einem offenen Feld.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-C-143: Ammoniak zusätzlich zu Standardkationen in maritimem Porenwasser.
Preparation Note
Hergestellt mit 2,6-Pyridindicarbonsäure und Reinstwasser (18.2 MΩ, 0.2 μm filtriert)
Other Notes
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
555171635550439
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
concentration
0.02 M C7H5NO4 in water (0.04N)
concentration
0.1 M CH3SO3H in water (0.1N)
concentration
0.1 M HNO3 in water (0.1N)
concentration
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
description
anionic
description
-
description
-
description
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chao Xu et al.
Inorganic chemistry, 52(5), 2750-2756 (2013-02-21)
Complexation of UO2(2+) with dipicolinic acid (DPA) has been investigated in 0.1 M NaClO4. The stability constants (log β1 and log β2) for two successive complexes, UO2L and UO2L2(2-) where L(2-) stands for the deprotonated dipicolinate anion, were determined to
C C J van Melis et al.
International journal of food microbiology, 160(2), 124-130 (2012-11-28)
In this study, the impact of a range of organic acids and structurally similar alcohols with three to six carbon backbones and increasing lipophilic character, were tested on the germination behavior of B. cereus ATCC 14579 spores. This approach allowed
Geneviève Labbé et al.
Journal of inorganic biochemistry, 112, 49-58 (2012-05-02)
It has long been suggested that the essential and ubiquitous enzyme fructose 1,6-bisphosphate (FBP) aldolase could be a good drug target against bacteria and fungi, since lower organisms possess a metal-dependant (Class II) FBP aldolase, as opposed to higher organisms
Global Trade Item Number
SKUGTIN
50972-1L04061838260994