Merck
Färbemittel für die Zytologie
Papanicolaou-Färbung einer Vaginalsekretprobe, die die charakteristische Spannbreite der nukleären und zytoplasmatischen Färbung der abgeschilferten Zellen zeigt
Unter Cytologie wird die Analyse von abgeschilferten Zellen und Zellen, die aus Geweben des menschlichen Körpers entnommen werden und eine schnelle Diagnose vieler häufiger Krankheiten ermöglichen, verstanden. Unser Angebot an gebrauchsfertigen, hochwertigen Färbungen und Färbelösungen für die Cytologie wird Sie dabei unterstützen, zuverlässige und reproduzierbare zytologische Testergebnisse zu erzielen. Das Portfolio umfasst Papanicolaou-Lösungen und Shorr‘sche Färbelösung für die Diagnose von hormonellen Störungen, Giemsa-Färbereagenzien, Hämatoxylin-Lösungen, Trockenfarbstoffe einschließlich Gill Nr. 1, 2 und 3, Bläureagenzien und Pappenheim-Färbung.
Erfahren Sie mehr über:
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 102
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 102
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 102 Suchergebnissen angezeigt.
Papanicolaou-Färbungen
Die Papanicolaou-Färbung (Pap-Färbung) ist eine weit verbreitete Färbetechnik in der Zytopathologie, die von Dr. George N. Papanicolaou entwickelt wurde. Wir bieten eine Reihe von Färbemitteln und Lösungen für die Pap-Färbung an, um verschiedene Bestandteile der Zellen unterschiedlich anzufärben, wodurch eine genaue Untersuchung von Zellkernen und zytoplasmatischen Komponenten möglich wird. Zu den üblichen zytologischen Proben gehören abgeschilferte Zellen von Vaginal-, Zervix-, Prostata- und anderen Körpersekreten. Papanicolaou-Färbelösungen sind in vielen Verpackungsoptionen erhältlich, die sowohl manuelle als auch automatisierte Methoden abdecken. Die Lösungen für die Kernfärbung umfassen eine Reihe von Hämatoxylinlösungen und Trockenfarbstoffen.
Shorr‘sche Färbelösung
Die Shorr‘sche Färbung ist eine schnelle Monoreagenz-Färbemethode, die ausschließlich in der hormonellen Zytodiagnostik eingesetzt wird. Mit ihr werden charakteristische Veränderungen des Vaginalepithels beurteilt, die durch die hormonelle Wirkung der Follikel und Gelbkörper verursacht werden, und das Stadium des Östruszyklus durch die Untersuchung von Vaginalabstrichen bestimmt.  Die Wirkung des follikelstimulierenden Hormons (FSH) und des Gelbkörperhormons beeinflusst den Anstieg der eosinophilen bzw. der cyanophilen Zellen.   Unsere IVD-registrierten und CE-zertifizierten gebrauchsfertigen Shorr‘schen Färbelösungen sind sowohl für manuelle als auch für automatisierte Methoden geeignet.
Cytocolor™ Schnellfärbekit
Die zytologische Standardfärbung nach Szczepanik mit modifizierten Lösungen (CYTOCOLOR™) wird hauptsächlich für gynäkologische Früherkennungsuntersuchungen verwendet. Innerhalb von 3 - 4 Minuten geben diese Färbungen bei gynäkologischen Abstrichen zuverlässige Informationen über Zellveränderungen, Hormonstatus und Vaginalflora. Im Vergleich zur klassischen Papanicolaou-Färbung benötigen die CYTOCOLOR™-Kits keine Färbung in orange; sowohl reife als auch keratinisierte Zellen erscheinen pink anstelle von orange.
Alle unsere Lösungen und Kits eignen sich für die klinische Diagnostik und Laborakkreditierungen.
Hemacolor®-Schnellfärbekits und -lösungen
Wir bieten eine breite Palette von Hemacolor®-Färbungen für nicht-gynäkologische Proben an, die von Blut- und Knochenmarkausstrichen bis hin zu zytologischen Proben einschließlich Urin, Sputum, FNAB, Sperma, Ergüssen und Lavagen alle Bereiche abdecken. Diese Kits und Lösungen sind für diagnostische Anwendungen IVD-registriert und CE-zertifiziert.
Unsere Hemacolor®-Kits ermöglichen eine effiziente Reproduzierbarkeit der Pappenheim-Färbung in nur 30 Sekunden. Das Kit enthält Puffertabletten sowie 3 gebrauchsfertige hoch stabile Lösungen (Fixier-, rote und blaue Lösungen). Die Auswahl umfasst darüber hinaus individuelle Hemacolor®-ärbelösungen. Wir bieten CE-zertifizierte und IVD-registrierte Auto-Hemacolor®-Färbemittel für die automatische Färbung von Blut- und Knochenmarkausstrichen in Verbindung mit dem Färbegerät Hematek® für Objektträger (Siemens Healthcare Diagnostics) für Anwendungen in der Diagnostik an, die für bis zu 1000 Färbungen eingesetzt werden können.
Hilfsmittel für die Zytologie
Wir verfügen über alles, was Sie brauchen, um Ihre zytologischen Proben sicher zu entnehmen, zu fixieren, vorzubereiten und einzudecken.
  • Probe: Zu den Probenahmesystemen gehören sterile Behälter, Tupfer und Spatel
  • Fixierung: M-Fix®-Fixierspray zum optimalen Schutz vor Dehydrierung, Ethanol, Reagenzalkohol und anderen Fixierreagenzien
  • Differenzierungslösung: Angesäuerte Alkohollösung zur Differenzierung von regressiven Hämatoxylin-Färbungen
  • Dehydrierung und Klärung: Ethanol, 2-Propanol, Xylol, Xylol-Ersatzstoffe einschließlich xylolfreiem Neo-Clear™
  • Eindeckung: Xylol- und wasserfreies Eindeckmittel Neo-Mount™; DPX Neu wasserfrei, DBP-freies Eindeckmittel für permanente Präparationen; flüssiges M-Glas®-Deckglas als Ersatz für Deckgläser aus Glas, Entellan®-Schnelleindeckmittel für permanente Präparationen, Krystalon™-Eindeckmittel auf Toluolbasis
  • Bildgebung: Immersionsöle für die Mikroskopie bei starken Vergrößerungen
Zugehörige Produktressourcen