Merck
55517
Methansulfonsäurekonzentrat
0.1 M CH3SO3H in water (0.1N), eluent concentrate for IC
Synonym(e):
Methansulfonsäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.11
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1446024
Concentration:
0.1 M CH3SO3H in water (0.1N)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
0.1 M CH3SO3H in water (0.1N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Eluentenkonzentrat für die Ionenchromatografie wird durch potentiometrische Titration bestimmt. Inhalt und Verfallsdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Application
  • Design of a new nanocomposite based on Keggin-type [ZnW(12)O(40)](6-) anionic cluster anchored on NiZn(2)O(4) ceramics: Untersucht die Synthese fortschrittlicher Materialien unter Verwendung von Methansulfonsäure und leistet damit einen Beitrag zu Entwicklungen in der Energiespeicher- und Katalysatortechnologie (Rezvani et al., 2024).
  • Nanosuspensions in ophthalmology: Overcoming challenges and enhancing drug delivery for eye diseases: Erläutert die Rolle von Methansulfonsäure bei der Formulierung von Nanosuspensionen, die die therapeutische Effizienz bei ophthalmologischen Anwendungen verbessern (Fathi-Karkan et al., 2024).
  • Building Flame-Retardant Polymer Electrolytes via Microcapsule Technology for Stable Lithium Batteries: Methansulfonsäure kann bei der Synthese schwer entflammbarer Materialien für sicherere Lithium-Batterietechnologien verwendet werden und erfüllt kritische Anforderungen in der elektronischen Fertigung (Zhang et al., 2024).
  • Catalysts for C-N coupling in urea electrosynthesis under ambient conditions from carbon dioxide and nitrogenous species: Hebt die Anwendung von Methansulfonsäure bei der Entwicklung von Katalysatoren für umweltfreundliche Chemieprozesse hervor, insbesondere bei der effizienten Synthese von Harnstoff aus umweltfreundlichen Quellen (Yang et al., 2024).
Preparation Note
Hergestellt mit Methansulfonsäure und Reinstwasser (18.2 MΩ, 0.2 μm filtriert)
Other Notes
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)