Fortfahren mit
69734
Multianionenstandard 1 für IC
TraceCERT®, in water
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 216,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
composition
bromide, 20 mg/L , chloride, 10 mg/L , fluoride, 3 mg/L , nitrate, 20 mg/L , phosphate, 30 mg/L , sulfate, 20 mg/L
concentration
in water
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
Application
Multianionenstandard 1 für IC wurde als Multielementanalysestandard zur Bestimmung der Zusammensetzung von Ionen in Tomaten mittels Ionenchromatografie (IC) eingesetzt.
Analysis Note
Zur Herstellung dieses CRMs wurden ausschließlich Materialien mit höchster Reinheit verwendet.
Other Notes
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
556989128653798
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
in water
concentration
in water
concentration
in 0.1% nitric acid
concentration
in water
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martina Paponov et al.
Frontiers in plant science, 10, 1656-1656 (2020-01-31)
We investigated the effect of supplemental LED inter-lighting (80% red, 20% blue; 70 W m-2; light period 04:00-22:00) on the productivity and physiological traits of tomato plants (Flavance F1) grown in an industrial greenhouse with high pressure sodium (HPS) lamps
Supplemental LED inter-lighting increases tomato fruit growth through enhanced photosynthetic light use efficiency and modulated root activity
Paponov M, et al.
Frontiers in Plant Science, 10, 1656-1656 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69734-100ML04061832786513
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf