Elektrosynthese
Die Elektrosynthese oder elektrochemische Synthese ist ein Syntheseverfahren, in dem elektrische Energie als Antrieb für chemische Reaktionen zur Bildung neuer Verbindungen eingesetzt wird. Die Elektrochemie bietet viele Vorteile, darunter eine neuartige Reaktivität, eine hohe Toleranz gegenüber funktionellen Gruppen, Chemoselektivität und die Möglichkeit, hochfunktionelle oder komplexe Verbindungen zu synthetisieren, die mit anderen Mitteln nur schwer herzustellen sind. Mit der elektroorganischen Synthese können reaktive Zwischenprodukte, die instabil oder schwer zu isolieren sind, erzeugt werden. Diese Zwischenprodukte können dann zur Herstellung komplexerer Moleküle durch weitere elektrochemische Reaktionen eingesetzt werden. Außerdem werden durch den Einsatz von Elektrizität giftige und teure Chemikalien ersetzt, sodass die Synthese nach den Prinzipien der Grünen Chemie effizienter, sauberer und kostengünstiger durchgeführt werden kann.
Erfahren Sie mehr über:
SynLectroTM Elektrolyse-Plattform
Mit unserem Angebot an Produkten für die Elektrosynthese, darunter Glas-Messzellen, PTFE-Stopfen und -Muffen, Elektrodenhalter und Elektroden, können Forscher elektrochemische Reaktionen sicher und effizient durchführen. Unsere SynLectro™-Produktplattform wurde entwickelt, um die elektrochemische organische Synthese abhängig von der gewünschten spezifischen Reaktion und dem Maßstab der Reaktion von der Forschung bis zur Produktion zu vereinfachen und zu standardisieren.
Faraday Lab: Electrosynthesis Workstation
Faraday Lab: Electrosynthesis Workstation ist ein leistungsfähiger vorkonfigurierter Controller für die elektrochemische Synthese. Mit seinen drei Modi (Konstantstrom, Konstantspannung und zyklische Voltammetrie (CV)) sowie der Speicher- und Exportfunktion für Reaktionsdaten ist Faraday Lab das perfekte Einstiegsgerät für die Elektrosynthese. Faraday Lab ist universell kompatibel mit Laborgeräten und Elektrodenkonfigurationen einschließlich unserer eigenen SynLectro™-Elektrolyseplattform.
Zugehörige Produktinformationen
- Brochure: SynLectro™ Electrolysis Platform
Our SynLectro™ Electrolysis Platform is designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.
- Article: SynLectro™ Electrolysis Platform
Find out how to this platform simplifies and standardizes electrochemical organic synthesis to make it more efficient, cleaner and cheaper.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Acid and Base Chart — Table of Acids & Bases
Use this chart to find the relative strength of the most common acids and bases.
- Article: Aldol Condensation Reaction
Learn about this useful carbon-carbon bond-forming reaction first introduced by Charles Wurtz.
- Article: Greener Chemistry: Methods and Products for Amide Bond Formation
Explore our products for catalytic amidation technology to make your organic synthesis more sustainable.
- Article: Baeyer-Villiger Oxidation Reaction
Learn about the benefits, applications, and recent research for this useful reaction technique and explore our products.
- Article: Spirocyclic Building Blocks for Scaffold Assembly
Explore our suit of spirocyclic building blocks developed in collaboration with Professor Dr. Carreira and Spirochem.
- Article: Diels–Alder Reaction
Browse our products for cycloaddition and learn more about the applications of this reaction, which was awarded the Nobel prize in chemistry.
- Aldrichimica Acta: Pioneer Your Pathway Discovery
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.