Kits, Geräte & Einwegprodukte für den Erregernachweis
Der Pathogen-Nachweis ist eine wichtige Komponente und kritischer Erfolgsfaktor von effektiven Lebensmittelsicherheits- und Prozesskontrollprogrammen. Bei besonders kontaminationsempfindlichen Branchen wie der Herstellung von Lebensmitteln und Getränken ist die Prüfung auf Pathogene ein wichtiger Faktor, um die Sicherheit von Verbrauchern zu gewährleisten. Dank technologischer Fortschritte stehen mehrere Methoden für den Schnellnachweis von Pathogenen in allen Probenarten zur Verfügung. Nutzen Sie die Vorteile unseres breiten Angebots an Produkten für den Erregernachweis, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Lesen Sie mehr über
PCR-METHODE (POLYMERASE-KETTENREAKTION) FÜR DEN PATHOGEN-NACHWEIS
Durch die Differenzierung von Pathogenen nach ihrer eindeutigen DNA- oder RNA-Signatur anhand diagnostischer Methoden mit DNA-Amplifikation, wie z.B. der Polymerasekettenreaktion (PCR), können Probleme wie falsch-positive Ergebnisse, die Kultivierung von Mikroorganismen usw. eliminiert werden. Die PCR-Methode ermöglicht den empfindlichen, schnellen und genauen Nachweis von Mikroorganismen.
Das Assurance®-GDS-System ist eine bewährte molekularbasierte PCR-Nachweismethode, die drei einfache Schritten umfasst: Probenanreicherung, Probenvorbereitung durch immunomagnetische Separation (IMS) mit dem mit PickPen™ und PCR-Analyse mit dem Assurance® GDS Rotor-Gene® Q. Ausgerichtet auf optimale Flexibilität können nun verschiedene Teile der Assurance® GDS-Probenvorbereitung mit dem Assurance® GDS PipetMax automatisiert werden. So können Betriebslabore ihre Testdurchführung individualisieren und ihren wechselnden Anforderungen anpassen. Die Ergebnisse liegen am gleichen oder nächsten Tag vor, anstatt nach einer mehrtägigen kulturellen Analyse und Bestätigung, wodurch kostbare Zeit bei leicht verderblichen Produkten eingespart wird. Das System wurde durch verschiedene unabhängige, externe Validierungseinrichtungen, wie AOAC, AFNOR, MicroVal und Health Canada validiert.
Enzymgekoppelter Immunabsorptionsassay (ELISA) für den Pathogennachweis
Der enzymgekoppelte Immunabsorptionsassay (ELISA) ist eine der gebräuchlichsten immunologischen Methoden zum Nachweis von Lebensmittelpathogenen. Für diese Methode stehen hocheffiziente Assays zur Verfügung, durch die der Labordurchsatz maximiert und die Verarbeitungszeit minimiert wird.
Unsere TRANSIA® AG (Enzym-Immunoassay) und TRANSIA® PLATE-Assays nutzen die bewährte Antikörper-Antigen-„Sandwich“-Technologie zum Nachweis von Lebensmittelpathogenen sowohl in Produkt- als auch Umgebungsproben. Wir bieten ein präzises und zuverlässiges System mit hoher Durchsatzeffizienz an. Umfassende AOAC- und ISO-Validierungen sowie integrierte Positiv- und Negativkontrollen gewährleisten korrekte Ergebnisse, auf die sich Anwender verlassen können. Durch das effiziente 96-Well-Format und die Automatisierungsmöglichkeit sind TRANSIA® AG- und TRANSIA® PLATE-Assays eine ideale Lösung für hohen Testdurchsatz.
Gemini® ist unser vollautomatischer Mikrotiterplattenprozessor, der mit allen Enzym-Immunoassays kompatibel und für unsere TRANSIA® PLATE-Assays vorprogrammiert ist. Er bietet eine höhere Kapazität als andere Hochdurchsatzsysteme.
Lateral-Flow-Tests
Lateral-Flow-Tests sind Immunoassays für den einfachen Nachweis von Lebensmittelpathogenen. Für die wichtigsten Pathogene ausgelegt, sind diese Tests als Minilabore mit einer integrierten Kontrollreaktion für einen optimierten Nachweis ausgelegt. Definitive Ergebnisse liegen in nur 20 Minuten vor.
Unsere einstufigen visuellen VIP® Gold (Visual Immuno Precipitate) Lateral-Flow-Immunassays wurden zur Verwendung mit unseren Anreicherungsmedien wie dem mEHEC-Medium für den Pathogen-Nachweis in Lebensmittel- und Umgebungsproben konzipiert.
Entdecken Sie unsere einstufigen visuellen Singlepath® Lateral-Flow-Immunassays, die zusammen mit unseren ISO-regulierten GranuCult® Nährmedien verwendet werden können für eine optimale Testleistung beim Nachweis von Salmonella, E. coli O157, Listeria monocytogenes und Campylobacter.
Ein weiterer Test in unserem Angebot, der 1-2 Test® für Salmonellen, ist der erste allgemein anerkannte antikörperbasierte Einwegtest zum Nachweis von Salmonellen in Lebensmittel- und Umgebungsproben. Er kombiniert proprietäre Wissenschaft mit praktischer Anwendung und verbindet damit bewährte Leistung mit Anwenderfreundlichkeit für präzise, zuverlässige und validierte Ergebnisse.
Anreicherungsmedien auf Abruf
Nährmedien für den Anreicherungsschritt im Pathogennachweisprozess können jetzt auf Knopfdruck abgerufen werden. Das neue ReadyStream®-System bereitet bis zu 100 Liter vorgewärmte Medien vor und gibt diese zu einem beliebigen Zeitpunkt dort aus, wo sie benötigt werden. In einem ersten 20-minütigen Schritt für jeden Medienbeutel wird das enthaltene gammabestrahlte dehydrierte Nährmedium durch Zugabe von steril gefiltertem Wasser rehydriert. Auf diese Weise wird eine 10-fach konzentrierte Medien-Stammlösung zubereitet, die für weitere Verdünnungen jeglicher Mengen an Ort und Stelle eingesetzt werden kann, um das 10-fache Volumen für die sofortige Abgabe zu erhalten.
Zugehörige Produktinformationen
- Application Note: Assurance® GDS Manual PickPen® vs. PipetMax® for Challenging Food and Environmental Samples
Study to demonstrate sample preparation equivalence of manual PickPen® and automated PPMX methods in challenging food matrices.
- Flyer: Key Advantages of Assurance® GDS
Key advantages of the Assurance® GDS genetic detection system for rapid food pathogen testing.
- Brochure: TRANSIA® AG - TRANSIA® PLATE
TRANSIA® PLATE for ELISA method for pathogen detection.
- Brochure: Assurance® GDS System
Enhance your pathogen testing sensitivity and reliability with the Assurance® GDS system.
- Brochure: VIP® Gold Test Devices
Lateral Flow Tests for Listeria, EHEC and Salmonella. Reduce your pathogen testing costs.