Merck
Amicon® Einheiten
Proteinkonzentration ohne Verlust. Verwenden Sie unsere Amicon® Ultra Filtereinheiten bei der Konzentration für eine zuverlässige Proteinrückgewinnung. Ultrafiltrationseinheiten der Marke Amicon® bieten ein schnelles, zuverlässiges Verfahren für die Konzentration von Proteinen und anderen Biomolekülen, zur Trennung von Komponenten in biologischen und Umfeldproben anhand des Molekulargewichts sowie zur Entsalzung und Dialyse von Proteinen und Antikörpern für die Probenvorbereitung. Wir haben Amicon® Ultra Filtereinheiten mit Ultracel ® Membranen aus regenerierter Zellulose mit geringer Bindung entwickelt, um präzisere molekulare Ausschlussgrenzen und eine hohe Proteinrückgewinnung sicherzustellen.
Lesen Sie mehr über:
Zugehörige Produktinformationen
Seite 1 von 2
AUSWAHL EINER AMICON® ULTRA-FILTEREINHEIT
  1. Bestimmen Sie das Ausgangsvolumen Ihrer Probe 
  2. Bestimmen Sie das Molekulargewicht (MW) des Makromoleküls von Interesse und wählen Sie dann eine Ultrafiltrationsmembran mit einer molekularen Ausschlussgrenze (MWCO), die 2-3 mal kleiner ist als das MW Ihres Makromoleküls.
  3. Packungsgröße auswählen 
AMICON® ULTRA ZENTRIFUGALFILTRATIONSEINHEITEN
Zentrifugalfiltrationseinheiten der Reihe Amicon® Ultra ermöglichen eine schnelle Ultrafiltration mit hohen Konzentrationsfaktoren aus verdünnten und komplexen Probenmatrices. Das vertikale Design und die Membranoberfläche sorgen für eine schnelle Probenverarbeitung, eine hohe Probenrückgewinnung und die Möglichkeit, bis zu 80-fache Konzentrationsfaktoren zu erreichen.  
Leistungsmerkmale
  • Hohe (90 - 98 %) Rückgewinnung: Ultracel® Membran aus regenerierter Zellulose mit hoher Rückgewinnung in einer Vielzahl molekularer Ausschlussgrenzen 
  • Kurze Bearbeitungszeiten: Vertikale Membran reduziert die Konzentrationspolarisation und Membranverschmutzung, wodurch ultrakurze Schleuderzeiten von nur 10-15 Minuten erreicht werden können
  • Geringe unspezifische Bindung: Die hitzeversiegelte Membran verringert die Freisetzung von extrahierbaren Bestandteilen Downstream auf ein Mindestmaß 
  • Optimale Überwachung der Proben: durchsichtiges Gehäuse und Volumenskala
  • Direkter Zugang zu den Proben mit dem Pipettierer macht den Arbeitsschritt der Konzentratrückgewinnung überflüssig 
  • Die Reverse-Spin-Fähigkeit sorgt für konsistente und maximale Proteinrückgewinnung, selbst bei kleinen, verdünnten Proben
  • Geringer Probenverlust: Ein Anschlag in der Filtereinheit verhindert das Schleudern bis zur Trockne und den potentiellen Probenverlust 
  • Breite chemische Verträglichkeit: kompatibel mit einer Vielzahl wässriger Lösungen mit pH-Werten zwischen 1 und 9
  • Konsistente und zuverlässige Probenvorbereitung: vorhersehbare Konzentrationsfaktoren, kein Austrocknen der Probe 
  • Schnelle Proteinkonzentration: 25- bis 80-fache Konzentration in einem einzigen Schritt
Amicon® Ultra-Zentrifugalfiltrationseinheiten werden mit nominalen Molekulargewichtsgrenzen (NMWL) von 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa und 100 kDa in vier verschiedenen Volumen angeboten: 
  • Amicon® Ultra 0,5-ml-Zentrifugen-Filtereinheiten
  • Amicon® Ultra 2-ml-Zentrifugen-Filtereinheiten 
  • Amicon® Ultra 4-ml-Zentrifugen-Filtereinheiten
  • Amicon® Ultra 15-ml-Zentrifugen-Filtereinheiten 
Molekulargewicht (MW)
Auswahl von Rotor und g-Kraft
Konzentrationsfaktor
Anwendungen
  • Konzentrieren biologischer Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten
  • Aufreinigung makromolekularer Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten sowie Proteinentfernung vor der HPLC
  • Konzentrieren verdünnter oder vorgereinigter Proteine aus Chromatographie-Eluenten
  • Entsalzen, Pufferaustausch und Proteindialyse
  • Größenausschluss und Proteinfraktionierung
AMICON® PRO ADAPTER
Amicon® Pro Adapter sind für die Verwendung mit Amicon® Ultra Zentrifugalfiltrationseinheiten konzipiert, um mehrere gleichzeitige Protein-Workflow-Prozesse zu ermöglichen. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Dialyse, Diafiltration, Affinitätsaufreinigung, Pufferaustausch, filtergestützte Probenvorbereitung (FASP) und Konzentration. Der Amicon® Pro Adapter ist das einzige Produkt auf dem Markt, das die Flexibilität bietet, eine oder alle Protein-Workflow-Manipulationen in einer Einheit durchzuführen, um eine maximale Rückgewinnung ohne Probentransfer zu erreichen. Die einzigartig gestaltete Verbindung zwischen der Spitze des Austauschröhrchens und der Amicon® Ultra Einheit ermöglicht einen Pufferaustausch von mehr als 99 % in einem Schleudervorgang.
Der Amicon® Pro Adapter besteht aus einer 10-ml-Kammer für Wasch- und Pufferaustauschschritte, einer Fritte, die das Einsetzen von Affinitätsharzen und die gleichzeitige Elution und Konzentration von Proteinen und Antikörpern ermöglicht, sowie einer Austauschspitze, durch die der Durchfluss für eine kontrollierte, kontinuierliche Diafiltration reguliert wird.
Leistungsmerkmale
  • Flexibilität: für die gleichzeitige Markierung von Antikörpern und Proteinen, Aufreinigung, Konzentration von Proben oder kontrollierte Diafiltration
  • Verbesserte Rückgewinnung: Durch den Wegfall der Probentransferschritte wird der Proteinverlust verringert
  • Zeitersparnis: es werden mehrere Protein-Workflow-Prozesse in einem Gerät kombiniert
Anwendungen
  • Antikörpermarkierung
  • Pufferaustausch mit kontinuierlicher Diafiltration
AMICON® STIRRED CELLS
Amicon® Stirred Cells nutzen die druckgesteuerte Ultrafiltration (pUF) bei hohen Fließraten, um große Probenvolumen für eine(n) schnelle(n) Konzentration, Diafiltration und Pufferaustausch zu verarbeiten. Der Gasdruck wird zur Filtration direkt auf die Zelle angewendet. Zu den kompatiblen Membranfiltern gehören Ultracel® RC (regenerierte Zellulose) und Biomax® PES (Polyethersulfon) Membranen, die in einem breiten Spektrum nominaler Molekulargewichtsgrenzen zwischen 1 kDa und 500 kDa angeboten werden. Gelöste Stoffe oberhalb der nominalen molekularen Ausschlussgrenze (NMWCO) der Membran werden in der Zelle zurückgehalten, während Wasser und gelöste Stoffe unterhalb der Ausschlussgrenze in das Filtrat und aus der Zelle gelangen.
Leistungsmerkmale
  • Ultrafiltration großer Volumen: werden in drei verschiedenen Größen für Volumen zwischen 50 ml und 400 ml angeboten, mit einem optionalen externen 800-ml-Behälter zur Erweiterung der Kapazität
  • Schonende Probenkonzentration: durch magnetisches Rühren wird eine Konzentrationspolarisation und Scheren und Denaturieren vermieden
  • Schnelle Ultrafiltration: hohe Fließraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makro-Lösungskonzentration
  • Wiederverwendbar und autoklavierbar: Amicon® Stirred Cells können zur Sterilität autoklaviert werden
  • Einfacher, sicherer Aufbau: Schnellanschlüsse für Schläuche
  • Integrierte Sicherheitsmerkmale: aufgrund von Schraubgewinden und einem Überdruckventil ist kein externes Gehäuse erforderlich. Das bedeutet eine einfachere Montage und Demontage und die Sicherheit, dass das Gerät richtig montiert ist.
Anwendungen
  • Konzentrieren, Diafiltrieren und Austauschen von Puffern für makromolekulare Lösungen wie Proteine, Enzyme, Antikörper und Viren