Fortfahren mit
50439
Perchlorsäure-Konzentrat
0.01 M HClO4 in water (0.01N), eluent for IC
Synonym(e):
Perchlorsäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Concentration:
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
€ 79,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Eluentkonzentrat für Ionenchromatographie ist rückführbar auf ein NIST Standard Referenzmaterial mittels Titrimetrie. Es ist nach ISO Guide 31 zertifiziert. Detailangaben wie genauer Gehalt, Unsicherheit, Rückführbarkeit und Ablaufdatum sind im Analysenzertifikat beschrieben.
Download unter: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Metrohm IC Application note AN-O-039 :Organic acids in samples from biogas production by ion-exclusion chromatography after dialysis
Metrohm IC Application note AN-O-040 :Borate in seawater
Metrohm IC Application note AN-S-281 :Inorganic and organic anions in wine applying Inline Ultrafiltration
Preparation Note
Hergestellt mit Perchlorsäure und Reinstwasser (18.2 MΩ, 0.2 μm filtriert)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.09065244252311413
concentration
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
concentration
0.1 M
concentration
-
concentration
60%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
toxicology assay: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchlorsäure-Konzentrat
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dipanwita Das et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 4018-4026 (2013-02-28)
Catalytic four-electron reduction of O2 by ferrocene (Fc) and 1,1'-dimethylferrocene (Me2Fc) occurs efficiently with a dinuclear copper(II) complex [Cu(II)2(XYLO)(OH)](2+) (1), where XYLO is a m-xylene-linked bis[(2-(2-pyridyl)ethyl)amine] dinucleating ligand with copper-bridging phenolate moiety], in the presence of perchloric acid (HClO4) in
Dipanwita Das et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(7), 2825-2834 (2013-02-12)
Selective two-electron plus two-proton (2e(-)/2H(+)) reduction of O(2) to hydrogen peroxide by ferrocene (Fc) or 1,1'-dimethylferrocene (Me(2)Fc) in the presence of perchloric acid is catalyzed efficiently by a mononuclear copper(II) complex, [Cu(II)(tepa)](2+) (1; tepa = tris[2-(2-pyridyl)ethyl]amine) in acetone. The E(1/2)
Kristiina Cajanus et al.
The journal of pain : official journal of the American Pain Society, 15(12), 1248-1256 (2014-09-23)
Most clinically used opioids are mu-opioid receptor agonists. Therefore, genetic variation of the OPRM1 gene that encodes the mu-opioid receptor is of great interest for understanding pain management. A polymorphism 118A>G (rs1799971) within the OPRM1 gene results in a missense
Global Trade Item Number
SKUGTIN
50439-1L04061832423111
Questions
  1. Salve. Vorrei sapere il grado di diluizione grazie
    1 answer
    1. This is a 0.01M perchloric acid solution in water.