Merck
86854
Supelco
Tetrabutylammoniumhydroxid -Lösung
~40% in water, suitable for ion chromatography
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
cationic
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
~40% in water
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% halides (as bromide)
Dichte
0.995 g/cm3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
SMILES String
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Tetrabutylammoniumhydroxid (TBAOH) ist ein quartäres Ammoniumsalz, das hauptsächlich als starke Base und Phasentransferkatalysator eingesetzt wird.
Anwendung
TBAOH kann als Ionenpaarreagens bei der Herstellung der mobilen Phase für die Ionenpaar-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit umgekehrter Phase während der Chrom(III)- und Chrom(VI)-Bestimmung verwendet werden.[1]
Vorsicht
Lösung kristallisiert leicht; zum Lösen nicht über 40°C erwärmen
Verlinkung
Besuchen Sie das IC Portal , um mehr zu erfahren
Sonstige Hinweise
Reagenz für den Einsatz in der Ionenchromatographie[2][3]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T. Tang et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 45, 58-58 (1992)
Simultaneous determination of chromium (III) and chromium (VI) with reversed-phase ion-pair high-performance liquid chromatography.
Jen, Jen-Fon, et al.
Analyst, 118.10 , 1281-1284 (1993)
P.R. Haddad et al.
Ion Chromatography: Principles and Applications null
Liwen Zhang et al.
ACS nano, 8(12), 12250-12258 (2014-11-18)
Photothermal therapy (PTT) is an emerging treatment modality that is under intensive preclinical investigations for the treatment of various medical conditions, including cancer. However, the lack of targeting function of PTT agents hampers its clinical application. An effective and nontoxic
Oliver Bixner et al.
The Journal of chemical physics, 136(20), 204503-204503 (2012-06-07)
The interaction of exciton and charge transfer (CT) states plays a central role in photo-induced CT processes in chemistry, biology, and physics. In this work, we use a combination of two-dimensional electronic spectroscopy (2D-ES), pump-probe measurements, and quantum chemistry to
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf