Merck
16355
Nitric acid
0.1 M (0.1N), eluent concentrate for IC
Synonym(e):
Salpetersäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
38060304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
MDL number:
Concentration:
0.1 M HNO3 in water (0.1N)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salpetersäure-Konzentrat, 0.1 M HNO3 in water (0.1N), eluent concentrate for IC
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.1 M HNO3 in water (0.1N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
solubility
water: soluble
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Eluentkonzentrat für Ionenchromatographie ist rückführbar auf ein NIST Standard Referenzmaterial mittels Titrimetrie. Es ist nach ISO Guide 31 zertifiziert. Detailangaben wie genauer Gehalt, Unsicherheit, Rückführbarkeit und Ablaufdatum sind im Analysenzertifikat beschrieben.
Download unter: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Metrohm IC application note AN-C-161:Trimethylamine N-oxide and biogenic amines in addition to standard cations inwhite wine.
Nitric acid concentrate may be used, during removal of siloxanes in biogases.
Preparation Note
Hergestellt mit Salpetersäure und Reinstwasser (18.2 MΩ, 0.2 μm filtriert)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salpetersäure-Konzentrat
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)