Kundenspezifische Peptidherstellung
Synthetische kundenspezifische Peptide sind ein wichtiges Instrument in der Wirkstoff- und Proteomforschung. Unser Dienstleistungsportfolio für die kundenspezifische Peptidsynthese unterstützt Forscher bei Anwendungen, die hochwertige kundenspezifische Peptide und Arrays erfordern. Neben dem Einsatz von Spitzentechnologie, wettbewerbsfähigen Preisen und kontinuierlichen Investitionen in den weltweiten Betrieb bieten wir:
- Fundierte wissenschaftliche Expertise und mehr als 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich – Wir erfüllen die Anforderungen unserer Kunden, egal wie komplex sie sind.
- Herausragenden Kundenservice und technischen Support – Unsere Kunden erhalten erstklassigen Service und Support.
- Unser Bekenntnis zur Qualität für eine garantierte Produktleistung – Das ist das Ergebnis unserer hochmodernen Analyseinstrumente in Verbindung mit einem robusten Qualitätsmanagementsystem.
Kundenspezifische Peptidsynthese
Profitieren Sie von unserem Expertenwissen rund um komplexes Peptiddesign, Synthesemethoden und Handling. Wir bieten ein umfassendes Dienstleistungsportfolio zur Unterstützung von Forschern.
Hinweise zur Auswahl der Reinheit von kundenspezifischen Peptiden je nach Verwendungszweck
Bitte wählen Sie die gewünschte Reinheit (≦) aus den folgenden Optionen. Wir bieten auch Reinheitsgarantien mittels HPLC an, um verschiedenen Forschungsanforderungen für andere Reinheiten und Synthesemaßstäbe gerecht zu werden. Bitte wenden Sie sich an uns bezüglich immunologischer Reinheit (Rohpeptid), 70 % ≦, 80 % ≦, 90 % ≦ und 95 %
Methoden für die Lösung und Lagerung von Peptiden
Lagerung
- Die Peptide werden in lyophilisiertem (gefriergetrocknetem) Zustand geliefert. Lagern Sie die Peptide nach Erhalt an einem dunklen Ort bei 2 - 8 ℃ oder einer niedrigeren Temperatur.
- Lyophilisierte Peptide sind bei Raumtemperatur mehrere Tage bis Wochen stabil; bei längerer Lagerung empfehlen wir die Aufbewahrung bei einer Temperatur von -20 ℃ oder darunter.
- Feuchtigkeit kann die Peptidstabilität beeinträchtigen. Wenn Sie Peptide in einem Gefrierschrank aufbewahren, stellen Sie sicher, dass sie vor der Verwendung wieder auf Raumtemperatur gebracht worden sind.
Lösung
- Ein universelles Lösungsmittel, das sich zum Lösen aller gefriergetrockneten Peptide eignet, gibt es nicht. Das Lösungsmittel muss jedoch mit dem biologischen Assay kompatibel sein.
- Gegebenenfalls müssen Sie mehrere Lösungsmittel ausprobieren, um das geeignete Lösungsmittel zu finden. Für die Auswahl des am besten geeigneten Lösungsmittels für Ihre Peptide können mehrere Versuche erforderlich sein.
- Das zuerst gewählte Lösungsmittel erzielt möglicherweise nicht das gewünschte Resultat, weshalb es sinnvoll ist, zunächst Lösungsmittel auszuprobieren, die sich durch Gefriertrocknung einfach entfernen lassen. Daher ist es wichtig, die Löslichkeit mit einer kleinen Peptidmenge zu testen, bevor die gesamte Peptidmenge gelöst wird.
Zugehörige Produktressourcen
- Article: Peptide Quick Tips
Helpful guidelines for proper storage and resuspension of your peptide for optimal performance in your assay.
- Article: Handling and Storage Protocol for Synthetic Peptides
Solvent choice is crucial for synthetic peptide handling, with guidelines provided for proper dissolution.
- Article: Designing Peptides
When selecting peptides for custom synthesis, several important factors should be considered during the design process. These considerations include sequence length, solubility and sequence stability.