Merck
Purge-and-Trap
Bei der Purge-and-Trap-Technik wird ein Inertgas durch die Probe, die flüchtige organische Verbindungen (VOC) enthält, in eine Adsorbensfalle gespült. Die VOC werden dann durch Erhitzen und Übertragen des Analyten in die GC-Säule aus der Falle desorbiert. Bei minimalem Einsatz bei der Probenverarbeitung gewährleistet diese Technik zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Die Purge-and-Trap-Methode ist ideal für die Extraktion und Aufkonzentration von VOC aus Wasser, Boden und Schlämmen. Die mit Adsorbens gefüllte Falle (Purge Trap) ermöglicht die Aufkonzentrierung der VOC aus der Probe bei gleichzeitigem Handling des Wasserdampfes während des Purge-Schrittes oder des Desorptionsschrittes (geräteabhängig), damit niedrige ppb-Nachweisgrenzen (Teile pro Milliarde) erreicht werden.
Diese Technik wird routinemäßig für das Umgebungsmonitoring, die Analyse von Geschmacksstoffen in Lebensmitteln und toxischen Verbindungen in Körperflüssigkeiten eingesetzt.
Adsorbensfallen
Für die Purge-and-Trap-Analyse werden die Röhrchen in der Regel mit mehreren Adsorbentienbetten gepackt, um ein breites Spektrum an polaren, nicht polaren, hoch- und niedermolekularen Verbindungen in einem einzigen Röhrchen einzufangen. Jedes Bett in der Falle schützt das nachfolgende aktive Bett, indem es die starke Adsorption von Verbindungen verhindert.
Laborglas und Zubehör für die Purge-and-Trap-Analyse
Wir bieten viele verschiedene Zubehör- und Laborglasprodukte für die Purge-and-Trap-Analyse an, darunter Luer-Lok-Adapter (weiblich), frittenlose Purge-Probennehmer, Probennahmeventile, Hamilton®-Spritzen, Thermogreen® LB-1-Septen, Luer-Lok-Adapter (männlich), Gasprobennahmeröhrchen, PTFE-Stopfen für Absperrhähne, Glasgeräte und Zubehör für Nadeln.