Probenahme im Labor
Das Probenmanagement ist der Schlüssel zu einem effizienten Labor. Die Lösungen für die Probensammlung und -lagerung werden nach Probentyp, Anwendung und Handhabungsanforderungen ausgewählt. Intelligente Lösungen erleichtern die Identifizierung, Rückverfolgung und Rückgewinnung von Proben und bieten gleichzeitig ein ergonomisches Design in Bezug auf Komfort und Sicherheit. Wir bieten eine Vielzahl von Lösungen für die Probenlagerung und die Lagerung im Labor an, darunter Fläschchen, Röhrchen, Flaschen, Beutel, Platten, Gestelle und Siegelfilme, um Ihre Proben zu schützen und die Lagerungsanforderungen Ihres Labors zu erfüllen. Außerdem bieten wir Pinzetten und Zangen, Laborspatel und -löffel sowie Zellheber, -spreizer und -siebe für eine effiziente Probenentnahme.
Erfahren Sie mehr über:
Fläschchen
Fläschchen können für die Sammlung, die Lagerung und den Transport von Proben verwendet werden und sind in einer Vielzahl von Materialien, Größen und Formen mit verschiedenen Verschlüssen für die Aufbewahrung und Rückgewinnung von Proben erhältlich. Glasfläschchen sind widerstandsfähiger gegen höhere Temperaturen und in der Regel chemisch inerter, sodass sie mit scharfen Reinigungs- und Lösungsmitteln kompatibel sind. Kunststofffläschchen zerbrechen nicht so leicht und sind in verschiedenen Materialien erhältlich, um die chemische Kompatibilität und Autoklavierbarkeit zu erhöhen. Beide Arten von Fläschchen sind in steriler und nicht steriler Ausführung erhältlich. Die Fläschchen sind entweder durchsichtig, damit die Proben gut sichtbar sind, oder sie bestehen aus Braunglas oder getöntem Kunststoff für lichtempfindliche Proben. Farbige Kappen ermöglichen eine schnelle Identifizierung der Proben.
Röhrchen
Röhrchen werden für die Sammlung, den Transport, die Lagerung und die Untersuchung von festen oder flüssigen Proben verwendet. Während einige Röhrchen für den allgemeinen Gebrauch bestimmt sind, sind anwendungsspezifische Röhrchen wie Reagenzgläser, Kulturröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Mikrozentrifugenröhrchen, PCR-Röhrchen und Kryoröhrchen so konzipiert, dass sie bestimmte Anforderungen an Temperatur, Kraft, Sterilität und chemische Kompatibilität erfüllen. Eine Vielzahl von Materialien für Glas- und Kunststoffröhrchen kann je nach Haltbarkeit, Inertheit und anderen Eigenschaften ausgewählt werden. Röhrchen mit rundem und konischem Boden können die Probenrückgewinnung erhöhen. Es stehen Einweg- und wiederverwendbare Röhrchen zur Verfügung, die den Anforderungen an Komfort und Sicherheit entsprechen. Schraubverschlüsse bieten zusätzliche Sicherheit, indem sie Auslaufen und Verschütten verhindern. Steckverschlüsse und Schnappverschlüsse erleichtern die Handhabung der Röhrchen.
Flaschen
Flaschen werden in den meisten Fällen zur Aufbewahrung von Chemikalien, Lösungsmitteln und anderen Flüssigkeiten verwendet und sind in spezifischen Formen erhältlich, um den Anforderungen an Rückgewinnung, Sicherheit und Lagerung zu entsprechen. Die Flaschen werden entweder aus Glas hergestellt, um die Inertheit sicherzustellen, oder aus verschiedenen Kunststoffen, die eine unterschiedliche chemische Kompatibilität aufweisen. Klarglas oder natürlicher Kunststoff ermöglichen eine optimale Sicht. Für lichtempfindliche Materialien werden Braunglas und undurchsichtige Kunststoffe empfohlen. Die Flaschen können Einwegflaschen sein oder aus Materialien bestehen, die die Autoklavierbarkeit oder bei Bedarf die Reinigung zur Wiederverwendung unterstützen.
Beutel
Die sterilisierten Probenahmebeutel von Whirl-Pak® eignen sich ideal für die Bereiche Lebensmittel und Getränke, Molkereiprodukte, Wasser, Medizin, Veterinärmedizin, Umwelt, Boden und Industrie sowie für die Probenahme auf Oberflächen, in der Forensik, Genetik, Biomedizin und Pharmazie. Whirl-Pak® Beutel sind seit 60 Jahren die bewährten Probenahmebeutel für Fachleute und bieten durchstichsichere Verschlusslaschen, garantierte Sterilität, einfache Identifizierung und einen auslaufsicheren Verschluss, auf den Sie sich verlassen können.
Pinzetten und Spatel
Laborpinzetten und -zangen sind kleine Werkzeuge, die in einer Reihe von Labor- und anderen Arbeitsumgebungen zum Greifen und Bearbeiten kleiner oder empfindlicher Objekte nützlich sind. Pinzetten und Zangen stehen in verschiedenen Größen, Ausführungen und Designvarianten zur Verfügung:
- Mit spitzen, stumpfen, abgerundeten, gebogenen, abgewinkelten oder flachen Spitzen
- Mit glatten oder gezahnten Innenflächen für zusätzlichen Halt
- Mit scherenähnlichen Griffen
- Mit definierten Abmessungen für Präzisionsarbeiten
- Mit schaum- oder silikonummantelten Griffen oder Spitzen für zusätzlichen Halt
- Mit selbstschließenden/verriegelnden Führungsstiften, um die Spitzen für einen festeren Halt auszurichten
- Mit einer inerten PTFE-Beschichtung, um Verunreinigungen, Kratzer oder Beschädigungen empfindlicher Proben zu vermeiden
Spatel gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen zum Aufbrechen, Abschaben, Aufnehmen und Umfüllen von chemischen Feststoffen, Pulvern, Granulaten oder anderen Materialien. Laborspatel werden mit unterschiedlich langen Griffen hergestellt, deren eine oder beide Spitzen je nach Verwendungszweck in verschiedene Formen oder Designs als Werkzeug ausgearbeitet sind.
Gestelle
Gestelle dienen zur Ablage, Organisation und Aufbewahrung verschiedener Arten von Glaswaren, Laborgeräten und anderen Gegenständen. Es stehen Laborgestelle für Pipetten, Reagenzgläser, Mikroröhrchen, Fläschchen, Petrischalen, Mikrotiterplatten und andere Laborgeräte zur Verfügung. Ständer werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, darunter glattes und epoxidbeschichtetes Metall, Holz und verschiedene Kunststoffe. Gestelle für Reagenzgläser und Mikroröhrchen haben unterschiedlich große Öffnungen, um bestimmte Röhrchendurchmesser aufnehmen zu können.
Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten sind Multiwell-Platten, die für die Lagerung von Proben, für biochemische und zelluläre Assays sowie für analytische Verfahren verwendet werden. Deckel, Filme, Klebeband, Kappen oder Matten können verwendet werden, um Platten während der Verarbeitung, Inkubation oder Lagerung zu versiegeln. Die Platten werden nach folgenden Kriterien ausgewählt:
- Material: Mikrotiterplatten werden in der Regel aus Glas oder Kunststoff hergestellt. Mikrotiterplatten mit Glasboden verfügen über hervorragende optische Eigenschaften und sind in der Regel für die Bildgebung von Zellen mit hohem Gehalt bestimmt. Kunststoffbodenplatten können für eine Vielzahl von Fluoreszenz-, kolorimetrischen, Zellkultur- und Zellbildgebungsanwendungen verwendet werden. Zyklische Olefinplatten bestehen aus einem Polymer, das sowohl die Zellhaftung unterstützt als auch optische Eigenschaften ähnlich wie Glas aufweist.
- Anzahl der Wells: Die Platten sind je nach Durchsatz und Volumenanforderungen in Formaten mit 24, 96, 384 und 1536 Wells erhältlich.
- Well-Form: Wells mit rundem Boden sorgen für eine gute Durchmischung und erleichtern bei Bedarf die Rückgewinnung der Proben. Flache Bodenplatten sind für bildgebende Anwendungen erforderlich.
- Farbe der Platte: Schwarze Platten werden in der Regel für fluoreszierende und lumineszierende Anwendungen mit hohem Signalwert verwendet, um Hintergrund-Phosphoreszenz und Autofluoreszenz zu reduzieren. Weiße Platten können für zeitaufgelöste Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays mit niedrigem Signalwert verwendet werden. Platten mit durchsichtigem Boden ermöglichen Messungen am Boden und mikroskopische Visualisierung.
- Plattenbeschichtungen: Es gibt Platten, die für Sterilität oder geringe Proteinbindung vorbehandelt oder mit Kollagen, Poly-D-Lysin und anderen Molekülen beschichtet sind, um die Zellanhaftung zu erleichtern.