Merck
HomeProdukteLaborartikelZellkultur und KryotechnikZellkultureinsätze & -platten der Marke Millicell®
Zellkultureinsätze & -platten der Marke Millicell®
Millicell® Zellkultureinsätze sind so konzipiert, dass mit ihnen die biologische Relevanz und die Benutzerfreundlichkeit bei Zellkulturanwendungen maximiert wird. In vivo leben Zellen in einer dreidimensionalen Umgebung und können Nährstoffe aus allen Richtungen aufnehmen. Im Gegensatz dazu zwingen herkömmliche Kunststoff-Kulturplatten die Zellen dazu, auf einer glatten, zweidimensionalen Oberfläche zu wachsen, was zu abgeflachten Zellkernen und schlechter Leistungsfähigkeit führt. Permeable Millicell® Einsätze und Platten sind so konzipiert, dass sowohl die basolateralen als auch die apikalen Oberflächen der Zellschichten zugänglich sind. Dies fördert ein natürliches, mehrdimensionales Wachstum und ermöglicht relevantere In-vitro-Modelle, was zu biologisch relevanteren Ergebnissen für Anwendungen wie Toxizitätsscreening, primäres und sekundäres Screening, zelluläre Signaltransduktion, Zellproliferation, Transportassays und ADME/Tox-Studien zur Arzneimittelsicherheit führt.
Abschnitte
Laborumgebung mit einem Mitarbeiter, der einen weißen Laborkittel und lila Handschuhe trägt und mit einer Pipette eine rosa Substanz in einen der Wells eines transparenten Multiwell-Zellkultureinsatzfachs überträgt. Das Fach ist wahrscheinlich mit Millicell®-Hängeeinsätzen gefüllt, die für Zellmonoschicht-Studien verwendet werden. Im Hintergrund sind unscharfe Bilder von anderen Laborgeräten und -materialien zu sehen, die auf eine saubere und professionelle Laborumgebung hinweisen.
Zellkultur mit Millicell® Hängeeinsätzen
Millicell® Hängeeinsätze für die Zellkultur
Millicell®-Hängeeinsätze ermöglichen die Untersuchung sowohl der apikalen als auch der basalen Oberfläche der Zellmonoschicht und sind hervorragende Werkzeuge für die Co-Kultur, da die äußere basolaterale Zellkultur nicht durch die Füße des Einsatzes gestört wird.
  • Für 2,5D-Zellkulturen und Chemotaxis
  • Das einzigartige Design erleichtert den basolateralen Zugang und reduziert das Kontaminationsrisiko
  • Eine optisch klare PET-Membran verbessert die Visualisierung der Zellen und die Überwachung der Zellmonoschicht
  • Eine transparente PET-Membran mit hoher Porendichte sorgt für höhere Raten der basolateralen Nährstoffdiffusion
  • Erhältlich in drei Wellgrößen (6, 12 und 24 Wells) und fünf Membran-Porengrößen (0,4 µm bis 8,0 µm) 
  • Kompatibel mit Fluorophoren für die Fluoreszenzbildgebung
Millicell® Steheinsätze für die Zellkultur
Millicell® Steheinsätze sind freistehende Einsätze, die auf dem Boden von Zellkulturplatten-Wells und anderen Gefäßen erhöht durch Einsatzfüße aufsetzen. Diese Steheinsätze fördern das natürliche Wachstum von Suspensions- und adhärenten Zelllinien und sind in drei verschiedenen optimierten Membranen erhältlich, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind.
  • Biopore™ PTFE-Membranen (Polytetrafluorethylen) sind Membranen mit geringer Proteinbindung, die für die Betrachtung lebender Zellen und Immunfluoreszenzanwendungen entwickelt wurden. Die transparente Membran weist im Vergleich zu anderen Membranmaterialien eine geringe Hintergrundfluoreszenz auf und eignet sich für anheftungsabhängige Zellen, wenn sie mit einer extrazellulären Matrix beschichtet ist.
  • MF-Millipore™ MCE-Membranen (Cellulosemischester) sind Triton® frei und können für die Untersuchung von Zelloberflächenrezeptoren, In-vitro-Toxikologie, mikrobieller Anhaftung und polarisierter Aufnahme verwendet werden.
  • Isopore™-PCF-Membranen (Polycarbonat) sind hydrophil und mit Gewebekultur behandelt, um das Wachstum von adhärenten Phänotyp-Zellen ohne Verwendung einer extrazellulären Beschichtungsmatrix (EZM) zu ermöglichen. Die hohe Porendichte ermöglicht eine maximale Diffusion bei Wirkstofftransport- und Aufnahmeassays.
Millicell® Organotypische Steheinsätze sind für die tiefgehende Untersuchung dreidimensionaler Explantatstrukturen konzipiert.
  • Für hohe Zellviabilität und tiefgehende Untersuchungen der dreidimensionalen Explantatstruktur
  • Durch das kürzere Profil passen die Einsätze in eine Standard-Petrischale
  • Optisch klare Biopore™ Membranen (PTFE) unterstützen eine hohe Viabilität und einen exzellenten transmembranen Sauerstofftransport und sind für die langfristige Explantatpflege optimiert
Millicell® Platteneinheiten
Millicell®-24 und Millicell®-96 Platteneinheiten ermöglichen Zellwachstum, Fütterung und Analyse in einer Membranbodenplatte, die für das Wachstum und die Aufrechterhaltung von hochintegrierten Zellmonolayern optimiert ist. Diese Platten können manuell oder mit automatischen Zellaussaat-, Fütterungs- und Waschsystemen verwendet werden. Ihr durchdachtes Design verbessert die Funktion mit Seed-and-Feed-Systemen, automatisierten Liquid-Handling-Systemen und Messgeräten für den transepithelialen elektrischen Widerstand (TEER).
  • Komplettsystem mit einer Multiwell-Membranboden-Platte, einer Singlewell- oder Multiwell-Auffangschale und einem Deckel
  • Die Apikalhilfe schützt die Zellmonoschicht und erleichtert das Pipettieren und den basolateralen Zugang
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Polyethylenterephthalat-Membranen (PET) mit unterschiedlichen Porengrößen
  • Durch tränenförmige Auffang-Wells werden Luftblasen verhindert
  • Erhöhte Ränder der Wells sorgen für eine bessere Abdichtung mit Klebeband und Beschriftung in großer Schrift zur einfachen Identifizierung der Wells
Eine Millicell<sup>®</sup>-ULA-Platte ist ein zuverl&auml;ssiges 3D-Zellkulturwerkzeug, das die ger&uuml;stfreie Selbstorganisation von Sph&auml;roiden f&ouml;rdert. Diese U-Boden-Platte mit 96&nbsp;Wells ist transparent und besteht aus einem Material mit hoher optischer Klarheit, was sie sowohl f&uuml;r die Hellfeld- als auch f&uuml;r die Fluoreszenzbildgebung geeignet macht. Die Wells sind in einem 8x12-Gitterformat angeordnet, jedes mit einem Rundboden, was sie f&uuml;r die Sph&auml;roidbildung in 3D-Zellkulturen geeignet macht. Alphanumerische Etiketten an den Seiten der Platte erleichtern die Identifizierung der einzelnen Wells. Die Platte ist vor einem wei&szlig;en, unauff&auml;lligen Hintergrund zu sehen.
Millicell® Platten mit ultraniedriger Anhaftung (ULA) und Millicell® Mikrotiterplatten
Millicell® ULA-Platten sind zuverlässige 3D-Zellkulturwerkzeuge, welche die gerüstfreie Selbstorganisation von Sphäroiden fördern. Die 96-Well-Platten mit U-Boden sind für die Analyse und die Hellfeld- und Fluoreszenzbildgebung geeignet, da die Wells eine hohe optische Klarheit aufweisen. Durch die nicht-zytotoxische, stabile und nicht-adhäsive Oberfläche der Millicell® ULA-Platten wird der Aufbau von Sphäroiden mit hohem Durchsatz unterstützt.
  • Förderung einer gleichmäßigen Bildung einzelner Sphäroide/EB in jedem Well
  • Sphäroidbildung und Analyse in derselben Platte
  • Vorbeschichtet mit einer für Zellen nicht bindenden Oberfläche zur Erleichterung der natürlichen Sphäroidbildung
  • Die Platten sind mit dem Robotersystem für Flüssigkeiten kompatibel
Millicell®-96-Well-Mikrotiterplatte mit Ansicht der Mikrowells innerhalb der Wells der Platte
Millicell® Mikrotiterplatten sind gebrauchsfertige 3D-Kulturwerkzeuge für eine reproduzierbare Organoidkultur mit hohem Durchsatz. Auf Basis einer Anordnung ultradichter, U-förmiger Mikrowells (μW) werden einzelne Organoide in jeder Mikrokavität erzeugt und in einem vorgefertigten Hydrogel ohne feste extrazelluläre Matrix gezüchtet. Die Millicell® Mikrowellplatten sind in verschiedenen Konfigurationen und mit unterschiedlichen Mikrowell-Durchmessern erhältlich und sind so für Ihre organoiden Anwendungen geeignet.
  • Die Platten enthalten Polyethylenglykol (PEG)-Hydrogel in den Mikrowells
  • Homogene Organoide bilden sich in einer Fokalebene für Hochdurchsatz-Bildgebung
  • Bis zu mehreren Hunderten Mikrowells in einem einzelnen Well ermöglichen die Erzeugung von Organoiden für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • SBS-Standardplattenformat für die einfache Implementierung standardisierter Organoidkulturen, Screening-Anwendungen und Automatisierungsworkflows.
Zellkultureinsätze auswählen
Die empfohlenen Membranmaterialien und Porengrößen für Millicell® Zellkultureinsätze und -platten richten sich nach Zelltyp und Anwendung.
  • CM = hydrophile Biopore™ PTFE-Membran
  • HA = MF-Millipore™ Membran aus Cellulosemischester
  • PCF = Isopore™ Polycarbonatmembran
  • PET = PET (Polyethylenterephthalat)
Tabelle 1.Membrantyp, Porengröße und Anwendungen von Millicell® Einsatz- und Platte
Millicell® EZ-Objektträger
Millicell® EZ-Objektträger können für die Kultivierung, Fixierung, Färbung und Betrachtung von Zellen in einer Einheit eingesetzt werden. Es ist nicht erforderlich, Deckgläser mühsam von der Kulturschale auf einen Objektträger zu übertragen oder die Medienkammer vor dem Fixieren oder Färben vom Objektträger zu entfernen. Die Kammerstruktur lässt sich mühelos entfernen, ohne dass Objektträger zerbrechen oder Zellschichten beschädigt werden. Erfassen Sie Daten einfach und schnell mit Millicell® EZ-Objektträgern.
  • Abbrechbare Laschen zum einfachen Entfernen der Wells
  • Keine Werkzeuge zum Entfernen der Wells vom Objektträger erforderlich
  • Kein Klebstoff zur Befestigung der Wells am Objektträger erforderlich
  • Keine undichten Wells
  • Polypropylen-Wells erleichtern das Fixieren und Färben bei noch angebrachten Wells und ermöglichen den Einsatz verschiedener Sonden in den Wells
  • Objektträgerhalter schützen die Objektträger vor Beschädigung
Millicell® HY-Flaschen
Millicell® HY-Flaschen sind innovative Mehrschicht-Zellkulturflaschen, die ein gleichmäßiges, konsistentes Zellwachstum unterstützen, damit eine hohe Zellausbeute erreicht wird. In diesen mit mehreren identischen Schichten ausgestatteten Flaschen wird die Zellkulturoberfläche für höchste Erträge maximiert und gleichzeitig Platz im Inkubator gespart.
  • Zeitersparnis beim Passagieren von Zellen
  • Kosteneinsparungen bei Medien, Zellen und Reagenzien
  • Gleichbleibend hohe Zellausbeute
  • Gleichmäßiger Gesundheitszustand in allen Schichten
  • Einfacher Übergang von Einschicht-Zellkulturflaschen
  • Passt unter Mikroskope zur Überwachung von Zellgesundheit und Konfluenz
  • Durch das stapelbare Design wird Platz im Inkubator eingespart