Elektronikchemikalien & Ätzmittel
Spezialchemikalien werden eingesetzt, um die technologische Leistung und Kosteneffizienz elektronischer Komponenten und Geräte zu verbessern und mit der dynamischen Elektronikindustrie Schritt zu halten. Die Herstellung von Halbleiterbauelementen erfordert eine Reihe komplizierter Schritte, die in einer hochgradig kontrollierten Weise durchgeführt werden. Angefangen bei Reinigung, Ätzen und Fotolithographie bis hin zur chemisch-mechanischen Planarisierung und Nassbearbeitung. Die Anzahl der Prozessschritte und Materialschichten steigt mit der Komplexität der Halbleitertechnik.
Wir bieten eine breite Palette hochwertiger Elektronikchemikalien mit elektronischem Reinheitsgrad (auf der Basis von Spurenmetallen bis zu 99,999 % rein) für jeden Schritt in der Herstellung von Elektronikprodukten, wie z. B. integrierte Schaltkreise, Leiterplatten, Siliziumwafer, Packaging und Flachbildschirme. Egal, in welcher Phase Sie sich befinden, wir haben genau das, was Sie brauchen.
- Lösungen für die Galvanik & stromlose Beschichtung
- Formulierte Ätzmittel
- Ultrahochreine Säuren
- Carborane
- Fluoride
- Spezialgase
- Dotierstoffe
- Lösungsmittel in Halbleiterqualität
- Einkristalline Substrate
Unsere gebrauchsfertigen stromlosen Beschichtungslösungen für Gold, Nickel, Silber und Zink sowie galvanische Lösungen für spannungsarmes und lunkerfreies Nickel, Invar (Nickel-Eisen-Legierung) und Hochgeschwindigkeitskupfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Arbeit.
Unsere Ätzmittel sind so formuliert, dass sie Substrate entfernen, ohne die darunter liegenden Schichten zu beschädigen, und selektiv Aluminium, Kupfer, Gold, Chrom, Wolfram, Tantal und Keramikschichten ätzen. Besondere Merkmale:
- Kontrollierbare, gleichmäßige Ätzrate
- Kompatibel mit verschiedenen Photolacken
- Minimale Unterschneidung
- Minimaler Rückstand
Entdecken Sie unser leistungsstarkes Portfolio an Elektronikchemikalien und -materialien in fester, flüssiger und gasförmiger Form für Ihre gesamten hochleistungsfähigen, hochreinen Elektronikanwendungen.