Massenspektrometrie
Die Massenspektrometrie (MS) ist eine Analysetechnik, bei der das Masse-zu-Ladungs-Verhältnis (m/z) zur Identifizierung von Verbindungen in einer Probe verwendet wird. Bei dieser Methode wird eine Verbindung durch Bestimmung ihres Molekulargewichts und die Analyse ihrer Isotopenhäufigkeit identifiziert. In einem Massenspektrometer wird die Probe in die Gasphase gebracht und ionisiert. Die Ionen werden dann anhand ihrer Masse-zu-Ladungs-Verhältnisse und relativen Häufigkeiten identifiziert.
Die Massenspektrometrie ist heute eine etablierte Nachweismethode, die eine Vielzahl von Vorteilen wie Selektivität, Sensitivität und Mehrprobenanalyse bietet.
Sie kann an verschiedene Chromatographietechniken gekoppelt werden, wie z. B. Flüssigkeitschromatographie, Dünnschichtchromatographie, Gaschromatographie oder induktiv gekoppeltes Plasma. Die Massenspektrometrie wird in vielen Forschungsbereichen und Industrien einschließlich der Pharma- und Lebensmittelindustrie, in Kliniken, klinischen Forschungslaboren sowie forensischen und Umweltprüflaboren eingesetzt.
Chromatogramme finden
Zugehörige technische Artikel
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
- One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
- Cell-to-cell variability can be due to a number of reasons; e.g., non-uniformity of the cellular environment, enetic differences resulting from mutations or stochastic events in gene expression. Here, We presenting the new MAMS for single-cell analysis.
- See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
- Alle anzeigen (82)
Zugehörige Protokolle
- An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- Last year, the International Fragrance Association (IFRA) published a new method for the testing of 57 potentially allergenic fragrances. We introduce two new dedicated certified reference materials (CRMs) and their analysis by GC using an ionic liquid capillary column, providing unique selectivity & stability.
- Alkylphenols are starting materials for the synthesis of alkylphenol ethoxylates, which are widely used as non ionic tensides, dispersive agents in paper and leather manufacturing, emulsifiers for pesticide formulations and as auxiliary agents for drilling and flotation.
- Alle anzeigen (101)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Wie funktioniert Massenspektrometrie?
In einem Massenspektrometer werden einzelne Moleküle in Ionen umgewandelt. Danach wird die relative Häufigkeit der erzeugten Ionen analysiert. In der Ionenkammer eines Massenspektrometers wird ein Molekül ionisiert, um ein Molekülion zu bilden, das ein Elektron weniger als das Muttermolekül trägt. Molekülionen oder "Radikalkationen" werden dann in Ionen fragmentiert, die wiederum weiter fragmentiert werden, und so weiter. Aus einer komplexen Probe erzeugt ein Massenspektrometer viele Ionen. Die Ionen werden dann in einem elektromagnetischen Feld beschleunigt und auf der Grundlage ihres Masse-zu-Ladungs-Verhältnisses (m/z) getrennt. Der Detektor des Instruments zeichnet die Ionen im Verhältnis zu ihrer relativen Häufigkeit auf und erzeugt ein Massenspektrum des Moleküls.
Anwendungen der Massenspektrometrie
Aufgrund der Sensitivität der Massenspektrometrie wird sie häufig zur Messung sehr kleiner Molekulargewichte bei extrem niedrigen Konzentrationen, bis unter Nanogrammmengen pro Milliliter (ng/ml), verwendet. Die Fähigkeit, die Massenspektrometrie mit anderen Trenntechniken wie Kapillarelektrophorese, GC und HPLC zu koppeln, macht sie zu einem vielseitigen Analysewerkzeug für die gleichzeitige Trennung und Identifizierung von Analyten.
Typische Anwendungsbereiche der Massenspektrometrie sind:
- Analyse der Aminosäuresequenzen von Proteinen und Peptiden
- Evaluierung von Verunreinigungen während der Arzneimittelentwicklung
- Reinheitsbewertung von pharmazeutischen Wirkstoffen
- Routineanalyse von illegalen Drogen in Urin, Blut und Haaren
- Nachweis von erblich bedingten Störungen der Aminosäure-, Fettsäure- und organischen Biosynthese