Merck
HomeServiceangeboteSoftware und Digitale PlattformenBelysa® – Software für Kurvenanpassungen in Immunoassays
Belysa® – Software für Kurvenanpassungen in Immunoassays
Abbildung einer Wissenschaftlerin, die die Belysa® Software für Kurvenanpassungen in Immunoassays einsetzt, die für die Analyse von Daten aus Luminex® xMAP® Plattformen (xMAP® INTELLIFLEX, Luminex® 200™, FLEXMAP 3D®, MAGPIX® Instrumente) und dem SMCxPRO® ultrasensitiven Analysegerät verfügbar ist.
Belysa® Software für Kurvenanpassungen in Immunoassays
Unabhängig davon, ob es sich um Luminex® Multiplex-Assays, SMC® Kits oder ELISA handelt, die Belysa® Software für Kurvenanpassungen in Immunoassays wurde entwickelt, um Ihnen Vertrauen in Ihre Daten zu geben. Unsere Belysa® Analysesoftware bietet Funktionen zur Kurvenanpassung mit .csv-Ausgabedateien von den Luminex® xMAP® Plattformen wie den xMAP® INTELLIFLEX, Luminex® 200™, FLEXMAP 3D® und MAGPIX® Geräten sowie dem ultrasensitiven SMCxPRO® Analysegerät.
Die benutzerfreundliche Belysa® Software wurde unter Verwendung aktueller Methoden und Prinzipien entwickelt und bietet eine Umgebung zur angemessenen Anpassung von Daten auf der Grundlage individueller Standardkurven innerhalb eines Multiplex-Immunoassays, Indikatoren für die Datenhygiene zur Verbesserung der experimentellen Integrität und Reproduzierbarkeit sowie ein benutzerfreundliches Tool zur Datenauswertung vor der Verwendung zur Modellierung eines biologischen Ergebnisses. 
Abonnieren Sie Analyte Update und Analyte Quarterly
Bleiben Sie über die neuesten Trends in der Immunoassay-Forschung und unser neuestes Produktangebot auf dem Laufenden, indem Sie unseren Newsletter Analyte Update abonnieren oder unser aktuelles Immunoassay-Angebot im Analyte Quarterly kennenlernen.
Einfache Visualisierung von Standardkurven
In der Belysa® Analysesoftware werden Einzel- und Multiplexdaten dargestellt, die es dem Benutzer ermöglichen, die Standardkurve und die Verteilung der Standardpunkte, Kontrollen und Proben sofort zu visualisieren. Weitere aus der Kurve abgeleitete Informationen werden zusammen mit der Möglichkeit, die Kurven durch die Belysa® Softwarealgorithmen anzupassen, bereitgestellt. Änderungen an interpolierten Daten werden nach der Optimierung sofort neu berechnet (z. B. die Steigungsgleichung, die untere Bestimmungsgrenze (LLOQ) oder berichtete Probenwerte).
Darüber hinaus ermöglicht die detaillierte Ansicht in der Software die Beobachtung der Assay-Well-Parameter. Zwei Identifikatoren-Sets ermöglichen Benutzern, auf eine mögliche Abweichung aufmerksam zu machen, eine Warnung für softwaredefinierte Regeln, wie nicht nachweisbare (ND) Proben, oder benutzerdefinierte Parameter (z. B. % Wiederfindung) auszugeben.
Visualisierung von Immunoassay-Standardkurven mit der Belysa® Analysesoftware für Kurvenanpassungen
Abbildung 1.Einfache Visualisierung von Standardkurven mit der Belysa® Software.
Schnelles Testen der Parallelität zwischen verschiedenen Durchläufen und Vergleich von Standardkurven
Für Forscher, die Standardkurven vergleichen möchten, bietet die Belysa® Software die Möglichkeit, die mathematische Parallelität zwischen verschiedenen Durchläufen desselben Assays zu testen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Proben bei ähnlichen Kurven auch in dem anderen Assay ähnlich reagieren werden. Wenn die Konsistenz eines Testmaterials im Vergleich zu einer Standardversion untersucht werden soll, steht eine zweite Metrik in Form der relativen Potenz zur Verfügung.
Darüber hinaus bietet die Belysa® Software die Möglichkeit, parallele Kurven mit Multiplex-Daten zu visualisieren und ermöglicht es dem Benutzer, die Beziehung zwischen den Kurven schnell zu erkennen. Der berechnete Wert für dieses Merkmal wird bequem im unteren Fenster dargestellt und kann sowohl grafisch als auch numerisch in einer Ausgabedatei protokolliert werden.
Zusammengenommen unterstützen diese Funktionen der Belysa® Software Forscher dabei, jeden einzelnen Assay zu überprüfen und zu bestätigen, dass er erfolgreich durchgeführt wurde. Wenn der Assay als Teil einer Multiplatten- oder Längsschnittstudie durchgeführt wird, können Sie mit unserer Belysa® Software die Konsistenz Ihrer Methode bestätigen und sicherstellen, dass die generierten Daten frei von experimentellen Abweichungen sind, die Ihre Endergebnisse beeinflussen könnten.
Testen Sie die Parallelität zwischen den Läufen und vergleichen Sie Ihre Immunoassay-Standardkurven mit den Belysa® Datenanalysetools.
Abbildung 2.Müheloses Testen von Parallelität und Standardkurven mit den Belysa® Datenanalysetools.
SCHLÜSSELMERKMALE DER BELYSA® ANALYSESOFTWARE VERSION 1.2
  • Optimierung der Kurvenanpassung (4pl, 5pl, linear, kompetitiv, kubischer Spline)
  • Einzel- und Mehranalytenansichten
  • Robuste Funktionen zur automatischen Kennzeichnung und Datenhygiene
  • Analyse der relativen Potenz bei Kurven, die mehrfach verglichen werden
  • Modernes Look & Feel
  • Flexibler Lizenzmechanismus. Mit dem Aktivierungsdongle können alle Kopien geöffnet werden.
Systemvoraussetzungen
  • PC mit: 
    o   Microsoft Windows 10 oder höher
    o   macOS 
  • Ein freier USB-Port am PC
  • Ein Belysa® Dongle für die Lizenzaktivierung
Entdecken Sie die einzigartigen Möglichkeiten, die von Ihnen generierten Daten mit aufgezeichneten Webinaren, Anwendungshinweisen, technischen Artikeln und vielem mehr genauer zu betrachten.