Merck
Metabolitenbibliotheken
Nahaufnahme von Mehrkanalpipetten, mit denen Proben in einem Labor in ein DeepWell-Gestell eines Metaboliten-Bibliotheks-Kits mit einer violettfarbenen Lösung gegeben werden.
METABOLITENBIBLIOTHEKEN UND -GEMISCHE
Metabolitenbibliotheken und -gemische sind eine komfortable Lösung für die Identifizierung Hunderter Metaboliten in Metabolomik-Tests und -Analysen, in erster Linie für die Qualifizierung und Quantifizierung von Metaboliten in MS und NMR, für funktionelle zelluläre Assays und phänotypisches Screening. Unser Portfolio umfasst:
  • Gebrauchsfertige Standardgemischlösungen für verschiedene Forschungszwecke, wie z. B. Quantifizierung, krankheitsbezogene Metabolitenstudien oder Qualitätskontrollproben in der LC-MS.
  • Plattierte Metabolitenbibliotheken von IROA Technologies, die zahlreiche verschiedene Metabolitenklassen enthalten und jeweils einzeln in einer 96-Well-Platte platziert wurden. Zu jeder Bibliothek gehören ein Benutzerhandbuch, eine Plattenkarte und die MLSDiscoveryTM Software zur Datenextraktion, -bearbeitung und -speicherung für den Aufbau interner Bibliotheken.
  • Bibliotheken niedermolekularer Metaboliten und Kits für die wichtigsten Stoffwechselwege, darunter Kits für Glykolyse/Glukoneogenese, Pentosephosphat, TCA-Zyklus und Harnstoffzyklus.
Erfahren Sie mehr über:
STANDARD-METABOLITENBIBLIOTHEK
Unsere von IROA Technologies gelieferte Sammlung von Metabolitenbibliotheken enthält eine breite Palette von Metabolitenklassen, die jeweils einzeln in einer 96-Well-Platte untergebracht sind. Diese hochreinen (> 95 %) Verbindungen werden komfortabel in sieben Polypropylen-Gestellen mit 96-Well-Platten geliefert, wobei jedes Well 5 μg Trockengewicht enthält. Die Metaboliten können als Standards verwendet und einzeln oder im Pool injiziert werden, sodass mehrere Gemische pro Injektion analysiert werden können. 
Es ist auch möglich, einzelne Plattenverbindungen separat zu bestellen, um Ihren Forschungsanforderungen optimal zu entsprechen.
Loading
TRUQUANT Kit für den Hefeextrakt-Workflow
Das TruQuant Kit für den Hefeextrakt-Workflow ist ein hochentwickeltes Quantifizierungssystem, das für gleichzeitig ablaufende und genaue biologische Messungen von mehreren hundert biochemischen Stoffen in kleinen biologischen Proben entwickelt wurde. Im TruQuant Workflow-Kit wird eine Softwarelösung mit einem umfassenden Satz von mehr als 500 komplexen internen Standards kombiniert, um Probleme im Zusammenhang mit Ionisierungsineffizienzen und Matrixeffekten zu lösen. Dieser Ansatz ermöglicht suppressionskorrigierte Daten, gewährleistet konsistente quantitative Ergebnisse über verschiedene Plattformen hinweg, erleichtert die validierte Identifizierung von Verbindungen und ermöglicht eine fortlaufende Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle der Geräte.
Weitere Informationsquellen
  • Protocol: Mass Spectrometry Metabolite Library
    MSMLS™ offers high-purity small biochemical molecules for broad primary metabolism studies in an economical, ready-to-use format.
  • Brochure: Mass Spectrometry Metabolite Library
    MSMLS (Mass Spectrometry Metabolite Library) is a collection of high quality small biochemical molecules that span a broad range of primary metabolism. These are high purity (95%) compounds supplied in an economical, ready-to-use format.
  • Brochure: IROA TruQuant IQQ Workflow Kit
    The IROA TruQuant IQQ Workflow Kit is a high-quality quantitation system for making simultaneous accurate biological measurements on several hundred biochemicals in small quantities of biological samples.
  • Brochure: Metabolomics
    Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.