Anschließen/Trennen von Komponenten beim Bioprocessing
Sterilisierte Flüssigkeitstransfersysteme mit Schläuchen, Kupplungen, Klemmen, Ventilen und Trennvorrichtungen stellen eine wichtige Verbindung zwischen den Einwegflüssigkeitspfaden und den verschiedenen Schritten in aseptischen Prozessen dar. Unabhängig davon, ob es sich um Verbindungen zwischen Kunststoff und Edelstahl oder Kunststoff-zu-Kunststoff-Verbindungen handelt. Wir bieten drei Anschlussarten und eine Crimpzange zum sterilen Trennen der Verbindung an. Wir können auch Standard-Einwegbaugruppen mit handelsüblichen Schläuchen konfigurieren, z. B. mit platinvernetztem Silikon und C-Flex® 374 thermoplastischem Elastomer.
Die zuverlässigen und benutzerfreundlichen Lynx® Kupplungen zeichnen sich durch ein einzigartiges Design aus, das den Flüssigkeitstransfer ermöglicht und die Sterilität aufrechterhält. Lynx® Kupplungen sind einzeln oder als Teil eines vollständigen Systems erhältlich.
Erfahren Sie mehr über:
Produkte
Lynx® CDR-Kupplung (Connect, Disconnect, Reconnect)
Die Lynx® CDR-Kupplung bietet eine zuverlässige und validierte Anschlussmöglichkeit für den Mehrfachtransfer steriler Flüssigkeiten. Sie ist so konzipiert, dass sie Flexibilität beim Single-Use Bioprocessing bietet und ein bis zu sechsmaliges steriles, leckagefreies Anschließen, Trennen und erneutes Anschließen mehrerer Fließpfade ermöglicht. Die sterile Lynx® CDR-Kupplung ist in einer Vielzahl von Größen von der 3/8-Zoll-Schlaucholive bis zum 1½-Zoll-TC und in mehreren Konfigurationen für unterschiedliche Einsätze erhältlich – von der Probenahme über die Zugabe von Zwischenprodukten bis zum Transfer großer Flüssigkeitsvolumen. Ihre Einweg- und Hybridsysteme können sowohl nass als auch unter Druck angeschlossen, getrennt und erneut angeschlossen werden.
Lynx® S2S-Kupplung (Steril zu Steril)
Die Lynx® S2S-Kupplung ist eine gammabeständige und autoklavierbare Kupplung für den nicht wieder trennbaren Einmalgebrauch, mit der sterilisierte Flüssigkeitspfade angeschlossen werden. Sobald die weibliche und männliche Kupplung verbunden sind, ist der sterile Flüssigkeitspfad aktiviert und kann nicht mehr getrennt werden.
Lynx® ST-Kupplung (Steam-To)
Die Lynx® ST-Kupplung ermöglicht es Ihnen, bedampfbare, festverrohrte Prozesssysteme mit sterilen Einweg-Flüssigkeitspfaden zu integrieren. Die Lynx® ST-Kupplung ist in den Größen ¼-Zoll, ½-Zoll und 1-Zoll erhältlich und bietet eine wirtschaftliche, einfache und zuverlässige sterile Verbindung für den sicheren Transfer oder die Probenahme von sterilen Flüssigkeiten. Die Lynx® ST-Kupplung ist gammabeständig und autoklavierbar und damit ideal für die Integration in sterilisierte Systeme.
Sterile Trennung
Die NovaSeal™ Crimpzange verschließt und trennt ein Single-Use-Assembly sicher in zwei sterile Flüssigkeitspfade. Das Werkzeug ist sowohl für den manuellen Betrieb als auch mit Akku erhältlich und kann in nur einem Arbeitsschritt ein Quetschrohr und einen Silikonschlauch gleichzeitig crimpen und durchtrennen. Mit dieser Quetschrohr/Schlauch-Kombination und dem Crimpwerkzeug können Sie Ihr Mobius® Assembly steril durchschneiden und trennen, die Sterilität aufrechterhalten und die Flüssigkeit sicher vor der Außenumgebung schützen.
Zugehörige Produktressourcen
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
A holistic buffer management overview
- Tech Brief: Steam-In-Place Feasibility Study for Lynx® CDR 1.5-inch Female Sterile-to-Sterile Connectors
Describes the mechanical strength of Lynx® CDR connectors during extreme steaming conditions as well as their ability to be steam sterilized.
- Tech Brief: Lynx® S2S and Lynx® ST Connector Tubing Assembly Autoclave Sterilization
This study was designed to determine the minimum time required to achieve sterilization of different assemblies containing tubing, filters, and Lynx® S2S connectors using both gender couplings and Lynx® ST connectors.
- Tech Brief: Lynx® S2S Connector Capability and Integrity after Three Autoclave Sterilization
This technical brief summarizes data demonstrating the integrity and functionality of Lynx® S2S connectors after exposure to aggressive autoclave sterilization conditions.
- Data Sheet: Lynx® CDR Connector
The Lynx® CDR (Connect, Disconnect and Reconnect) device provides a reliable and validated connection for multiple transfers of sterile fluids.
- Data Sheet: Lynx® S2S Connector
The uniquely designed Lynx® S2S (sterile to sterile) connector is a single-use, single-actuation, gamma and autoclave compatible disposable device for connecting sterilized fluid paths in biopharmaceutical processes.
- Data Sheet: Lynx® ST Connector
Enables integration of steamable hard piped process equipment with disposable sterile fluid paths
- Data Sheet: NovaSeal™ Crimping Tool
Securely seal and separate single-use tubing
- Application Note: Implementation of Lynx® CDR Sterile Connectors in a Perfusion Application
This two-tiered study was designed to explore both how the connector may contribute to cell shear in flow rate conditions similar to those observed in typical 200 L perfusion bioprocesses, and also to demonstrate the efficacy of implementing a Lynx® CDR connector in an actual perfusion process using an XCell™ ATF 2 System.
- Application Note: Use of the Lynx® CDR Connector in a Non-classified “Gray Space” Environment
In this study, the Lynx® CDR Connector was utilized during two typical bioprocessing steps (media preparation and bioreactor fill) where multiple connections/disconnections are required.
- Tech Brief: Choosing the right sterile connector based on design and sterility test results
Factors to consider when choosing a single-use connector