Analytische Chromatographie
Unser Angebot umfasst ein vollständiges Sortiment hochwertiger Produkte für die präzise und qualitativ hochwertige Analyse in einer Vielzahl von Anwendungen. Hierzu gehören HPLC, GC, Karl-Fischer-Titration, Spurenelementanalyse, klassische Analyse, Luftprobennahme, Analytik von Lebensmitteln und Getränken sowie Eignungsprüfungen. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes Spektrum an Sicherheitsausrüstungen.
HPLC-Säulen & Zubehör
Unsere große Auswahl an HPLC-Säulen für die Analyse nieder- und hochmolekularer Verbindungen erlaubt eine effiziente Optimierung der chromatographischen Trennung in Bezug auf Retention, Auflösung, Selektivität und Analysezeit. Gleichzeitig wird die Zeit für die Methodenentwicklung reduziert.
GC-Säulen, Zubehör & Adsorbenzien
Browsen Sie durch unser Angebot an Säulen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör für die Gaschromatographie (GC), um höchste Leistung, maximale Produktivität und überlegene Nachweisempfindlichkeit für Ihre analytischen GC-Anwendungen zu erzielen.
Weitere Kategorien erkunden
Wir führen handelsübliche und hochwertige Hamilton®, SGE- und VICI® Präzisionsprobennahmespritzen für analytische Gase und Flüssigkeiten. Unsere Markenauswahl bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten basierend auf Relevanz für die Anwendung, Gerätekompatibilität und persönlicher Präferenz.
Unser Angebot umfasst zahlreiche DC-Platten, darunter klassische DC-Platten, HPTLC-Platten, DC- und HPTLC-Platten in MS-Qualität und PLC-Platten.
Zertifizierte Referenzmaterialien und Referenzstandards für Chromatographie-basierte Testanwendungen einschließlich Analysen zur forensischen und klinischen Toxikologie, diagnostischer Tests, der Medikamentenspiegelbestimmung (TDM), Cannabistests, Umweltanalytik, pharmazeutischer Forschung sowie der Prüfung von Lebensmitteln und Getränken
Wir bieten eine große Auswahl an Autosampler- und Allzweckfläschchen einschließlich Septen, Kappen, Zubehör, Braunglas- und Klarglasflaschen, Headspace-Fläschchen, Polypropylen- und TPX-Fläschchen, Center-Drain-Vials und silanbehandelte Fläschchen für spezielle Anwendungen.
Browsen Sie durch unser umfassendes Lösungsmittelsortiment, das unter drei Portfoliomarken für Ihre vielfältigen Anwendungen angeboten wird: Supelco® Produkte für die analytische Chemie, Sigma-Aldrich® Materialien für Labor und Produktion, SAFC® Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Entwicklung und Herstellung.
Die Auswahl eines Puffers in Bezug auf Art, Ionenstärke und pH-Bereich ist in der Umkehrphasenchromatographie (reversed phase) von entscheidender Bedeutung. Erfahren Sie mehr über hochwertige Puffer und Reagenzien in HPLC-Qualität für Ihre chromatographischen Anwendungen.
Die Purge-and-Trap-Methode wird für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in wässrigen Proben eingesetzt, indem die Probe mit Inertgas gespült und flüchtige Analyten in eine Adsorbensfalle in einem Gaschromatographen (GC) überführt werden.
Browsen Sie durch unser Portfolio und wählen Sie aus einer großen Auswahl an Produkten für LPLC-Anwendungen. Hierzu gehören Säulen, eine Vielzahl von Adsorbenzien, Ionenaustauscherharze, Trennmedien und Zubehör, die für Ihre individuellen Anwendungsanforderungen entwickelt wurden.