Fortfahren mit
43617
Sodium hydroxide solution
0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Synonym(e):
Natronlauge, Natriumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
UNSPSC Code:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
MDL number:
Concentration:
0.1 M NaOH in water (0.1N)
Form:
liquid
€ 60,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natronlauge-Konzentrat, 0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
concentration
0.1 M NaOH in water (0.1N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Dieses Eluentenkonzentrat für die Ionenchromatografie wird durch potentiometrische Titration bestimmt. Inhalt und Verfallsdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Application
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-294: Phosphorspezies in aufhellender Zahnpasta.
Natriumhydroxid-Konzentrat wurde im Depositions-Präzipitations-Verfahren zur Einstellung des pH-Wertes während der Synthese von Platinsystemen verwendet, um die selektive Hydrierung von Crotonaldehyd zu Crotylalkohol in der Flüssigphase zu testen.[1]
Preparation Note
Hergestellt mit Natriumhydroxid und Reinstwasser (18.2 MW, 0.2 μm filtriert)
Other Notes
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.370841.370321.09139
concentration
0.1 M NaOH in water (0.1N)
concentration
-
concentration
-
concentration
0.25 M
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
agency
suitable for SM 4500 - NH3
agency
-
agency
-
agency
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge-Konzentrat
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf