Merck
3D-Zellkultur
3D-Bioprinting von menschlichem Lebergewebe auf durchlässigen Corning Transwell-Trägern.
Die traditionelle Zellkultur wurde auf einfachen, nicht porösen zweidimensionalen (2D) Oberflächen entwickelt, was die Verbreitung dieser wichtigen Technik in den Life Sciences erleichtert hat. Da Zellen in vivo mit ihrer Umgebung in drei Dimensionen interagieren, haben 3D-Zellkulturtools, -Reagenzien und -verfahren zur Erstellung von aussagekräftigeren In-vitro-Zellmodellen für verschiedene Anwendungen und Disziplinen wie Krebsforschung, Wirkstofffindung, Neurowissenschaften und regenerativer Medizin geführt.  
3D-Zellkulturmodelle können im Allgemeinen in zwei Hauptkategorien gemäß der zugrundeliegenden Methode eingeteilt werden: 1) gerüstbasierte Methoden unter Verwendung von Hydrogelen oder strukturellen Gerüsten und 2) gerüstfreie Ansätze unter Verwendung frei schwebender Zellaggregate, die üblicherweise als Sphäroide bezeichnet werden. Die Wahl der Methode hängt in erster Linie von der Art der Zellen selbst, aber auch von den Zielen und dem Zweck der 3D-Kultur ab. 
Ausgewählte Kategorien
Fluoreszenzfärbung von kultivierten Säugerzellen
Säugerzelllinien
Wir bieten authentifizierte, kontaminationsfreie Zelllinien an, viele davon in Zusammenarbeit mit der ECACC; kritische Tools für die Protein-, Antikörper-, Virus- und Vakzinproduktion.
Produkte einkaufen
Dieses Bild zeigt eine vergleichende mikroskopische Analyse von zellulären Strukturen, die zwei unterschiedliche Fotomikrographen zeigt. Auf der linken Seite wird eine dichte Aggregation von Zellen oder Mikroorganismen beobachtet, die auf ein möglicherweise aktives Wachstumsumfeld hinweist. Die rechte Mikrofotografie zeigt eine spärlichere Verteilung, die möglicherweise die Auswirkungen unterschiedlicher experimenteller Bedingungen auf das Zellverhalten oder die Populationsdichte widerspiegelt.
Zelldissoziationsreagenzien
Bessere Subkulturen mit Trypsin- und Kollagenase-Alternativen. Sanfte Enzyme und nicht-enzymatische Lösungen ermöglichen breitere Kulturanwendungen.
Produkte einkaufen
Vergleich des Zellverhaltens in 2D- und 3D-Zellkulturen
Hydrogele
Entwickeln Sie fortschrittliche Zellmodelle: 3D-Hydrogele bilden physiologisches Gewebe nach. Wählen Sie zwischen natürlichen und synthetischen Hydrogelen für präzise Eigenschaften.
Produkte einkaufen
Die Rasterelektronenmikroskopaufnahme zeigt zwei Cluster runder, knollenförmiger Strukturen, die mikrobiellen Kolonien ähneln und an einer faserigen Matrix haften. Das Bild ist schwarz-weiß und betont die Struktur und die Details der Mikroorganismen und Fasern. Ein Maßstab zeigt eine Messung von 20 Mikrometern an.
Zellträger für 3D-Zellkulturen
Moderne 3D-Zellkulturträger imitieren die EZM und bieten prädiktive Modelle für physiologische Prozesse.
Produkte einkaufen
Gerüstbasierte 3D-Zellkulturtechniken
Bei der gerüstbasierten Kultur werden die Zellen in allen Dimensionen entweder durch eine künstliche Struktur oder durch ein als Hydrogel bezeichnetes Polymernetzwerk gestützt. Diese hydrophilen Netze können mehr als 90 % Wasser enthalten, aus extrazellulären Matrixproteinen (EZM) tierischen Ursprungs bestehen oder als synthetische Formulierungen ohne Bestandteile tierischen Ursprungs erhältlich sein. Die Zellen sind in Hydrogele eingebettet, um die extrazelluläre Matrix zu simulieren.
Sogenannte „harte“ Trägergerüste (Scaffolds) können auch spezielle Kulturgefäße mit faserigen oder schwammartigen Strukturen sein, die häufig aus biologisch abbaubaren Materialien wie Polycaprolacton oder optisch transparentem Polystyrol bestehen, um die Bildgebung zu optimieren. Obwohl diese hergestellten Trägermaterialien der in vivo EZM weniger ähnlich sind, können sie die Reproduzierbarkeit verbessern und die Entnahme von Zellen aus der Kultur erleichtern.
Gerüstfreie 3D-Zellkultursysteme
Wenn Zellen nicht auf Trägern gezüchtet werden, können sie 3D-Aggregate, sogenannte Sphäroide, bilden, die ihre eigene EZM absondern, um mehr die Eigenschaft von nativem festen Gewebe anzunehmen. Ein gängiges Beispiel sind Tumorsphären, die die Untersuchung von Sauerstoffgradienten und des Nährstoffzugangs bei der Tumorbildung ermöglichen. Sphäroidkulturen werden häufig für das Screening von Wirkstoffen im Hochdurchsatzverfahren in der Arzneimittelentwicklung und Toxikologie bevorzugt, da Sphäroide biologisch relevantere Modelle darstellen als 2D-Kulturen. Sphäroide können in verschiedenen Umgebungen gezüchtet werden, z. B. in Mikroplatten mit geringer Anhaftung, in Bioreaktoren und in mikrofluidischen Kultursystemen. Sowohl gerüstartige als auch gerüstfreie Systeme ermöglichen die Interaktion in alle Richtungen mit dem Substrat, anderen Zellen und extrazellulären Faktoren.
Fortgeschrittene Anwendungen in der 3D-Zellkultur
Moderne 3D-Zellsysteme ermöglichen den Forschern eine Mischung aus der Zugänglichkeit klassischer 2D-Zellkulturtechniken und der biologischen Relevanz von In-vivo-Tiermodellen bei geringeren ethischen Bedenken. In jüngster Zeit wurden fortschrittliche 3D-Zellkulturmethoden wie Tumorsphäroide, von Stammzellen und Patienten stammende Organoide und die Gewebezüchtung durch 3D-Bioprinting mit Zellen und Biotinten eingeführt, um zelluläre in vivo Reaktionen besser zu modellieren. Aus iPS-Zellen gewonnene Organoide sind inzwischen für ausgewählte Gewebe im Handel erhältlich, wodurch die Reproduzierbarkeit erhöht und die Ergebnisse im Vergleich zu im Labor gezüchteten Organoiden beschleunigt werden.
Dokumentensuche
Sie suchen genauere Informationen?
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Dokumente suchen