Merck
HomeProdukteProteinbiologieProteinprobenvorbereitungReagenzien zur subzellulären Fraktionierung, Anreicherung und Abreicherung
Reagenzien zur subzellulären Fraktionierung, Anreicherung und Abreicherung
Subzelluläre Fraktionierungstechniken
Subzelluläre Fraktionierung und Proteinanreicherung ermöglichen die Identifizierung und Untersuchung von Proteinen in der Proteomforschung. Es steht eine große Auswahl an Kits für die Verarbeitung von Proben aus Zellen, Geweben, Bakterien, Pflanzen und anderen Probentypen für die subzelluläre Fraktionierung, Proteinextraktion, -abreicherung und -anreicherung zur Verfügung. 
Kits für die Isolierung von Organellen
Die Biogenese und Erhaltung intrazellulärer Organellen ist für die Zellbiologie von grundlegender Bedeutung. Die Schaffung und Aufrechterhaltung einer Reihenfolge erfordert Mechanismen für die Synthese und Lokalisierung von Proteinen an bestimmten Organellen sowie zur Überwachung und Regulierung einzelner Organellen. Die gezielte Erstellung von Proteomik-Profilen kann mit der Funktion von Proteinstoffwechselwegen verknüpft werden, indem Organellen angereichert und ihr Inhalt analysiert wird. Diese Kits und Reagenzien ermöglichen es Forschern, funktionelle Mitochondrien, Chloroplasten und andere Organellen mit Begleitkits anzureichern und die Integrität der Organellen zu bestimmen.
  • Speziell formulierte Extraktionsreagenzien und bewährte Verfahren für die Isolierung im kleinen oder großen Maßstab
  • Isolieren von intakten, funktionell aktiven Organellen für die Proteinextraktion, In-vitro-Assays und andere Studien
ProteoExtract® Kits
Die ProteoExtract® Kits decken die verschiedenen Schritte der Probenvorbereitung in der Proteomik ab, von der Proteinextraktion und der Entfernung abundanter Proteine bis hin zu(r) Konzentration von Proteingemischen, Entfernung störender Substanzen, Verdau von Proteinen, dem selektiven Einfangen phosphorylierter Peptide und der selektiven Anreicherung für bestimmte Proteinklassen. Alle Kits sind miteinander kompatibel.
  • Effiziente und reproduzierbare Proteinextraktion
  • Protease-Inhibitor-Cocktails verbessern die Ergebnisse in nachgeschalteten Analysen
  • Bessere Spot-Auflösung durch Nukleinsäure-Verdau mit der proteasefreien Benzonase® Nuklease
  • Entwickelt für die Kompatibilität mit vielen Anwendungen, darunter Aktivitätsassays, Western Blots, 1D- und 2D-PAGE und Massenspektrometrie
  • Optimierte Protokolle für verschiedene biologische Proben
ProteoPrep® Kits für Extraktion und Depletion
ProteoPrep® Kits und individuelle Extraktionsreagenzien ermöglichen die selektive oder Gesamtproteinextraktion aus Zellproben. Die mit jeder Komponente gewonnenen Proteinextraktionen können für individuelle Anforderungen optimiert werden. Durch die reduzierenden und alkylierenden Reagenzien werden Proteinproben erzeugt, die eine verbesserte Fokussierung und geringere Streifenbildung in 2D-Gelen aufweisen. Jedes Kit-Reagenz ist auch als Einzelprodukt für Forscher erhältlich, die ein Extraktionsprotokoll mit einem chaotropen Extraktionsreagenz optimiert haben.
  • Innovative Detergenzien-Präparate
  • Vorgemischte Solubilisierungslösungen