Merck
Teststäbchen, Testpapiere & Analysegeräte
Jemand taucht mit der Hand einen Teststreifen in ein mit Wasser gefülltes Klarglasgefäß. Der Becher ist mit der Maßangabe 100 ml versehen und trägt die Aufschrift „Made in Germany“. Die Handlung lässt ein chemisches Verfahren oder eine Qualitätsprüfung erahnen.
Teststäbchen sind einfache und kostengünstige Hilfsmittel für den schnellen Nachweis von Analyten bei Vortests im Labor, direkt am Ort der Probenentnahme und bei Messungen im Feld. Ein Teststäbchen trägt Chemikalien-getränkte Testfelder, die mit dem Analyten reagieren. Es wird entweder in die Probenlösung eingetaucht oder die Probe wird auf das Teststäbchen aufgetragen. Die Verwendung von Teststäbchen für die prozessbegleitende Analytik ist aufgrund ihrer einfachen Handhabung und Verlässlichkeit von Vorteil. Die Ergebnisse der Teststäbchen werden entweder visuell ermittelt oder mit digitalen Analysegeräten quantitativ analysiert.    
Weitere Informationsquellen
Seite 1 von 2
Drei Behälter mit Teststreifen, die jeweils für verschiedene chemische Tests, u. a. für einen Ascorbinsäuretest, beschriftet sind. Zwei der Behälter sind verschlossen und mit Etiketten mit Farbskalen und Anweisungen versehen, einer ist offen und enthält mehrere Teststreifen. Außerdem gibt es einen kleinen Glasbecher mit einer gelblichen Lösung darin, was auf ein Setup zur Durchführung solcher Tests hindeutet.
Teststäbchen in Lebensmittel- & Getränkeanwendungen
Unsere Auswahl an Teststreifen für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen umfasst MQuant® und Reflectoquant® Teststreifen, die visuell oder durch Einsatz eines Analysegeräts abgelesen werden können. Sie sind leicht überall einsetzbar und können den Zeit- und Kostenaufwand für die Laboranalyse erheblich reduzieren. MQuant® Teststäbchen werden z. B. für das semiquantitative Screening von Glucose, Lactoperoxidase in pasteurisierter Milch und zum Nachweis von Ascorbinsäure und Milchsäure in Obst und Gemüse verwendet. Reflectoquant® Teststäbchen werden in Kombination mit dem Reflektometer RQflex® 20 für die einfache und genaue quantitative Messung verschiedener Substanzen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie für Wassertests verwendet. Reflectoquant® Teststäbchen werden zum Beispiel eingesetzt, um den Gehalt an Hydroxymethylfurfural (HMF) in Honig und Fruchtsäften, den Gesamtzuckergehalt in Kartoffeln und den Nitratgehalt in Gemüse zu bestimmen.
Fünf zylindrische Behälter mit diagnostischen Teststreifen mit verschiedenen Etiketten, die auf spezifische Tests, wie freie Fettsäuren und andere chemische Indikatoren, hinweisen. Die Behälter sind mit verschiedenen Farbcodes und Messskalen beschriftet, was vermuten lässt, dass sie für bestimmte biochemische Tests verwendet werden.
MQuant® Teststäbchen für semiquantitative Tests
MQuant® Teststäbchen bieten einen semiquantitativen Nachweis von mehr als 30 verschiedenen Ionen sowie organischen und anorganischen Verbindungen im Konzentrationsbereich von mg/L bis g/L. MQuant® Teststäbchen enthalten kleinste Mengen Reagenz auf einem absorbierenden Pad, das auf einer Polyethylenterephthalat (PET)-Folie befestigt ist. Neben den vorgenannten Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie können MQuant® Teststäbchen auch für verschiedene semiquantitative Messungen verwendet werden. Hierzu gehören:
  • Kaliumgehalt von Trinkwasser, Mineralwasser, Brauchwasser, Abwasser, Bodenproben, Wein, Bier und Fruchtsäften
  • Arsen in Wasser, Bodenextrakten, pharmazeutischen Produkten, vorbereiteten biologischen Proben und flüssigen Lebensmitteln
  • Nitrit in Kessel- und Kühlwasser
  • Zinn- und Zinnverbindungen in galvanischen Bädern, Reduktionsmitteln, Stabilisatoren, Katalysatoren, Desinfektionsmitteln, Fungiziden und in Beizmitteln, die in der Textilindustrie verwendet werden
Zwei zylindrische Behälter mit diagnostischen Teststreifen neben einer grünen, mit einem gelb-grünen Design und medizinischen Symbolen beschrifteten Schachtel. Die Behälter sind mit Etiketten versehen, die über die enthaltenen Teststreifen informieren, und ein Behälter ist geöffnet, wobei ein Streifen teilweise herausgezogen ist, was vermuten lässt, dass er für den Einsatz in einer klinischen Umgebung oder in einem Labor bereit ist.
Reflectoquant® Teststäbchen und Analysegeräte für quantitative Tests
Die Reflectoquant®-Serie umfasst Reflectoquant®-Teststäbchen und das Analysegerät RQflex® 20 für die direkte Probenanalyse vor Ort in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie für Wassertests. Reflectoquant® Teststäbchen sind mit einem Strichcode und einer chargenspezifischen Kalibrierung versehen, um innerhalb weniger Minuten zuverlässige, quantitative Ergebnisse zu liefern. Neben den vorgenannten Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie können Reflectoquant®-Teststäbchen für viele verschiedene quantitative Messungen verwendet werden. Hierzu gehören:
  • Äpfelsäure in Weinen
  • Formaldehyd in Fischprodukten
  • Kalzium in Käse
  • Peroxid und Peressigsäure in der Desinfektionskontrolle
Ein Tablet und ein Smartphone mit Anwendungen zur pH-Messung und Analyse sowie pH-Indikatorstreifen und Farbkarten. Der Tablet-Bildschirm zeigt detaillierte Grafiken und Statistiken an, während das Smartphone einen pH-Wert von 8,5 auf einer Benutzeroberfläche für pH-Daten anzeigt. Das Setup veranschaulicht die Integration traditioneller pH-Testmethoden mit moderner Digitaltechnik für eine umfassende Analyse.
MQuant®-StripScan-Smartphone-App für das digitale Auslesen von MQuant®-Teststäbchen
Unsere MQuant® StripScan-Smartphone-App ermöglicht das einfache Auslesen von Nitrat- und pH-Werten in Sekundenschnelle. Die App ermöglicht eine mühelose Ergebnisanalyse und -Verwaltung der Testergebnisse sowie leichten Datenaustausch und eine grafische Darstellung der Ergebnisse und ermöglicht damit eine einfache und transparente Datenauswertung.