Rohstoffe für mikrobiologische Nährmedien
Rohstoffe für Nährmedien sind die Hauptbestandteile, die zur Herstellung eigener Nährmedienformulierungen verwendet werden. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio granulierter und pulverförmiger biologischer Rohstoffe, das sowohl dehydrierte Rohstoffe wie Peptone, Agar-Agar, Extrakte, sowie Additive umfasst. Diese sind in vielen Varianten erhältlich, um ein breites Spektrum mikrobiologischer Anwendungen abzudecken. Dehydrierte, granulierte Rohstoffe ermöglichen eine sichere Handhabung und optimale Leistung. Granulierte Rohstoffe reduzieren die Staubbelastung in der Laborumgebung und lösen sich schnell auf, um optimale Fließeigenschaften zu gewährleisten. Alle unsere Rohstoffe vereinen Handhabungssicherheit und optimale Leistung. Ihre Produktion basiert auf unseren strengen Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsstandards.
Abschnitte
Peptone und Extrakte
Peptone sind Mischungen aus wasserlöslichen Polypeptiden, Peptiden, Aminosäuren und anderen Substanzen, die nach dem Aufschluss von Proteinmaterial zurückbleiben. Die Peptonqualität wird durch eine ausgewählte Rohstoffqualität, Aufschluss- oder Hydrolyseparameter bestimmt. Die Extrakte sind natürliche, getrocknete und aufgereinigte Extrakte aus Hefe, Pflanzen und Material tierischen Ursprungs, die oft als Quelle für Proteine, Zucker und essentielle Wachstumsfaktoren verwendet werden. Rohstoffe müssen so gelagert werden, dass das Wachstum von Verderbniserregern verhindert wird. Unseren Kunden bieten sich verschiedene Peptone und Extrakte, die aus ausgewählten hochwertigen Materialien hergestellt werden und für ein breites Spektrum an mikrobiologischen Anwendungen geeignet sind. Aus ethischen und ökologischen Gründen haben wir außerdem eines der größten Angebote an Pflanzenpeptonen und -extrakten.
Agar-Agar
Agar-Agar wird zur Herstellung fester Nährmedien auf Agarbasis verwendet. Hierbei handelt es sich um ein Polysaccharid der Zellwand von Algen, das für Zellkohäsion sorgt Der ideale Agar-Agar für mikrobiologische Zwecke ist frei von Verunreinigungen, hitzebeständigen Bakterien und allen Substanzen, die das Wachstum von Mikroorganismen hemmen können. Zu den Rotalgengattungen, die Agar-Agar enthalten, gehören Gelidium, Gracilaria, Petrocladia und Anpheltia. Der aus Gelidium sesquipedale hergestellte Agar-Agar stellt beste Qualität für bakteriologische Zwecke sicher.
Additive
Die meisten Selektivmedien erfordern spezielle Zusätze, um eine optimale Leistung bei der Isolierung und Identifizierung spezifischer Mikroorganismen sicherzustellen. Wir sorgen für zusätzliche Flexibilität, indem wir eine breite Palette gut geeigneter Additive anbieten, wie z. B. Antibiotika, selektive Agenzien (z. B. Gallensalze und Detergenzien), Glycerin, Zucker, Puffer, Salze und Wachstumsfaktoren. Die Zubereitung von Nährmedien oder die Zugabe von Additiven ist zeitaufwendig und eine mögliche Kontaminationsquelle. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern bieten wir auch eine große Auswahl granulierter und pulverförmiger Nährmedien an, die für die Medienvorbereitung geeignet sind.
Weitere Informationsquellen
- Vegetable and Plant Peptones: Alternatives to Animal-derived Peptones in Microbiology
Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
- Base Ingredients of Microbiology Media
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- Viable but Nonculturable (VBNC) Bacteria
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
- Microbiology Introduction
Microbiologists focus on reproducible microbial growth, crucial for natural or engineered microorganisms, emphasizing reproducibility in cultures.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- ISO 11133:2014 Quality Culture Media for Food and Water Testing
EN ISO 11133:2014 standard mandatory for microbiological testing labs, ensuring quality in media preparation and testing.
- EN ISO 11133 Microbiological Culture Media
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.