Stabile Isotope
Unsere stabilen ISOTEC® Isotope sind Stabilisotopenverbindungen und reichen von Gasen bis hin zu komplexen Molekülen. Diese Verbindungen sind für Tracer-Studien in der Proteomik und Metabolomik, Agenzien für MRI / MRS und in einer Vielzahl anderer biomedizinischer Anwendungen nützlich.
Sowohl Tracer- als auch Strömungswegstudien profitieren von der Unterstützung bei der Markierung stabiler Isotope. Stoffwechselwege können untersucht werden, indem natürlich vorkommende und krankheitsindizierte Metaboliten nachverfolgt werden. Darüber hinaus können die Auswirkungen exogener Substanzen oder Störungen auf das Metabolom durch die Verwendung unserer Stabilisotopen-markierten internen Standards in Verbindung mit massenspektroskopischer Bestimmung aufgeklärt werden.
Erfahren Sie mehr über:
Anwendungen für stabile Isotope
Die Verwendung unserer Stabilisotopen-markierten Verbindungen in Stoffwechsel- und Ernährungsstudien bietet die Möglichkeit, biochemische Reaktionswege zu analysieren. Die Verfügbarkeit von isotopenmarkierten Verbindungen für die wissenschaftliche Grundlagenforschung ermöglicht die Untersuchung der Rolle von Stoffwechselwegen bei der Aufrechterhaltung physiologischer Zustände. In-vivo-Studien mit Stabilisotopen-markierten Metaboliten zeigen wichtige Aspekte des Metabolismus einschließlich der Reaktions- und Strömungswege auf.
Ein wichtiges Werkzeug zur hochauflösenden Strukturbestimmung mittels NMR-Spektroskopie stellt die Verwendung von Stabilisotopen-markierten Biomolekülen dar. Durch den selektiven oder gleichmäßigen Einbau stabiler Isotope in Proteine können Forscher die Komplexität ihrer Spektren deutlich reduzieren. 13C, 15N und Deuterium sind die am häufigsten verwendeten Isotope, die durch mikrobielle Expressionssysteme, Peptidsynthese oder mit zellfreien Extrakten in Proteine eingebaut werden.
Die Verwendung stabiler Isotopenverbindungen in der medizinischen Bildgebung bietet in Verbindung mit 13C-MRS In-vivo-Techniken eine Methode zur Erforschung der Strömungswege durch energiebezogene Stoffwechselwege für die Frühdiagnose und Behandlung von neuropsychiatrischen Störungen, Krebs und anderen Krankheiten.
Für diese und viele andere Anwendungen bieten wir ein umfassendes Portfolio an isotopenmarkierten Kohlenhydraten, Aminosäuren, geschützten Aminosäuren, Metaboliten, Fettsäuren, Vitaminen, Steroiden, anderen biologisch aktiven Verbindungen sowie Zellkulturmedien und -komponenten an. Unser Angebot beinhaltet außerdem isotopenmarkierte synthetische Bausteine für Forscher, welche die Herstellung eigener Verbindungen vorziehen. Dank unseres Know-hows auf dem Gebiet der Isotopensynthese sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Verbindungen für Ihre spezifischen Anforderungen zu liefern.
Zugehörige Produktinformationen
- Biomolecular NMR: Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
- Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
- Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
- Application Note: a-Ketoacids as Biosynthetic Precursors for Protein NMR
- Application Note: Isotopic Labeling in Solid-state NMR of Proteins
- Application Note: Stable Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture (SILAC)
- Technical Bulletin: Utilizing ISOGRO® as Stand-alone or Supplemental Media
- Isotopically Labeled Steroid Standards
Anabolic steroid testing remains crucial in competitive sports to maintain fairness.
- Application Note: Comparison of Deuterium, 13C, and 15N Isotopic Labels in Mass Spec Standards
- Application Note: The Essential Role of Enriched Stable Nuclides in Positron Emission Tomography (PET)
- Application Note: An Approach to Quantifying the conversion of Carbohydrate to Fat in Humans
- Free Metabolomics Brochure
Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.