Multiscreen® Platten mit festem Boden
MultiScreen® Mikrotiterplatten sind als nicht sterile 96-Well- und 384-Well-Mikrotiterplatten in den Ausführungen klar, weiß, schwarz oder natur erhältlich. Polystyrol-Mikrotiterplatten werden häufig für biochemische Assays verwendet, darunter kolorimetrische, lumineszierende und fluoreszierende Anwendungen (zum Beispiel Bradford-Lowry- oder Luciferase-Assays), die routinemäßig auf Analysegeräten für Mikrotiterplatten durchgeführt werden. Mikrotiterplatten aus Polypropylen werden üblicherweise für die Lagerung von Chemikalien, Nukleinsäuren und Proteinen verwendet. Diese Mikrotiterplatten können auch für kolorimetrische Assays und grundlegende biochemische Reaktionen verwendet werden.
Erfahren Sie mehr über:
MultiScreen® Polystyrolplatten
Polystyrol ist ein hochtransparentes Polymer mit hervorragenden optischen Eigenschaften, die es ideal für präzise optische Messungen machen. Polystyrol MultiScreen® Mikrotiterplatten sind derzeit als nicht sterile 96-Well-Mikrotiterplatten in den Farben klar, weiß oder schwarz erhältlich.
- Klare Mikrotiterplatten für Absorptions- und kolorimetrische Assays
- Schwarze Mikrotiterplatten für Lumineszenz- und Fluoreszenz-Assays mit hohem Signalwert
- Weiße Mikrotiterplatten für Lumineszenz-Assays mit niedrigem Signalwert und TR-FRET-Assays
MultiScreen® Polypropylenplatten
Polypropylen zeichnet sich durch seine ausgezeichnete chemische und thermische Stabilität aus. Es ist das ideale Polymer für Mikrotiterplatten für die Lagerung. Polare Moleküle, wie Proteine oder DNA, binden weniger an Polypropylen als an Polystyrol. MultiScreen® Mikrotiterplatten aus Polypropylen sind derzeit als nicht sterile Mikrotiterplatten in 96-Well- und 384-Well-Formaten in der Ausführung natur erhältlich.
- Biologisch inert
- Breite chemische Kompatibilität
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -196 °C bis + 121°C
- Platten mit V-Boden sind mit konisch zulaufenden Wells für eine bessere Probenrückgewinnung ausgestattet
- Platten mit U-Boden verfügen über Wells ohne spitze Ecken für eine bessere Suspension
MultiScreen® Platten für ELISA
Der enzymgekoppelte Immunabsorptionsassay (ELISA) ist ein plattenbasiertes Testverfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung von löslichen Substanzen wie Peptiden, Proteinen, Antikörpern und Hormonen. MultiScreen® Mikrotiterplatten für ELISA sind aus Polypropylen hergestellt und in 96-Well- oder 8-Well-Streifenformaten erhältlich. 8-Well-Streifenformate ermöglichen die einreihige Verwendung einzelner Well-“Streifen“ in einem Assay, sodass es nicht erforderlich ist, die gesamte Mikrotiterplatte einzusetzen. Diese sind mit mittlerer oder hoher Bindungskapazität erhältlich, um den Anforderungen der jeweiligen Anwendung und den beteiligten Molekülen optimal gerecht zu werden.
- Platten mit hoher Bindungskapazität haben eine Polystyroloberfläche, die speziell behandelt wurde, um eine hydrophile Oberfläche für eine erhöhte Proteinbindung zu schaffen
- Platten mit mittlerer Bindungskapazität haben eine weniger hydrophile Polystyroloberfläche und eignen sich daher besser für die Beschichtung unpolarer Proteine und Peptide
Zugehörige Produktinformationen
- Flyer: MultiScreen® Microplates
The right microplate can improve data consistency and signal-to-noise, help conserve reagent and samples, and save time and cost.
- Brochure: MultiScreen®/Millicell® Plates
This guide for pharmaceutical development, discovery research, molecular biology and sample preparation includes products for screening and cell culture.