Merck
RNAi-Einzelklone
Stilisierte DNA-Haarnadelstruktur
MISSION® shRNA-Klone für optimalen Gen-Knockdown 
Langfristige, stabile Genstummschaltung unterscheidet kurze Haarnadel-RNA-Konstrukte (shRNA) von anderen RNAi- und CRISPR-Tools und kann deutliche Vorteile gegenüber Knockout-Gen-Experimenten bieten. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics hat in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern des Broad Institute RNAi-Konsortiums (TRC) die umfassendste und validierteste Reihe von Vektoren und Klonen für Ihre RNAi-Experimente entwickelt. Profitieren Sie von unserer erstklassigen Expertise in der Herstellung von Lentiviren im Hochdurchsatzverfahren und in der DNA-Aufreinigung, wodurch Sie Zeit und Ressourcen sparen können. Durch flexible Anpassungsmöglichkeiten wird sichergestellt, dass Ihre gesamten Versuchsanforderungen erfüllt werden und eine unvergleichliche Genabdeckung angeboten wird.  
Mit mehr als 350 Jahren Führung im technischen Bereich verfügt Sigma-Aldrich® Advanced Genomics bei Produkten über eine Expertise, die über den Labormaßstab hinausgeht – von der Entdeckung bis zur therapeutischen Wirkung.
Lesen Sie mehr über
Experten-Gen-Knockdown, auf den Sie zählen können
Als exklusiver Anbieter der bewährten TRC1.5- und TRC2-Sammlungen besteht unser umfassendes MISSION® shRNA-Produktangebot aus fast 200.000 vorklonierten shRNA-Konstrukten mit mehr als 20.000 Human- und Mausgenen als Ziel. Suchen Sie einfach nach dem Gen von Interesse, sehen Sie sich die Validierungsdaten an und bestellen Sie mit ein paar einfachen Klicks. shRNA-Klone sind als Lentivirus, Plasmid-DNA oder bakterieller Bestand erhältlich.
Jedes Gen wird durch mehrere Vektorkonstrukte dargestellt, die auf verschiedene Regionen der Gensequenz abzielen. Jede shRNA wird in den lentiviralen Vektor pLKO.1 kloniert und auf ihre Sequenz überprüft, um eine Übereinstimmung mit dem Zielgen sicherzustellen. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics bietet das zuverlässigste und umfassendste shRNA-Screening-Portfolio selbst für die schwierigsten Targets und Zelllinien.
RNAi Screening für genomweiten Knockdown
Screens für die funktionelle Genomanalyse (Functional Genomics) sind ein wesentlicher Bestandteil der Frühforschung. Sie ermöglichen Wissenschaftlern die Entschlüsselung der Mechanismen, die biologischen Systemen, Synthesewegen und Krankheiten zugrunde liegen. Eine effektive Untersuchung dieser komplexen molekularen Interaktionsnetzwerke erfordert shRNA-Bibliotheken, die einen zuverlässigen, effizienten und langfristigen Knockdown ermöglichen. Benötigen Sie weitere Informationen über Genfamilien-Sets oder Bibliotheken? Kontaktieren Sie uns.
shRNA-VEKTOREN UND -KONTROLLEN
Optimierte Versuchspläne beginnen mit den richtigen Vektoren und Kontrollen. Hier finden Sie unser umfassendes Angebot aus Vektor-Optionen und Positiv- und Negativkontrollen für TRC1.5 und TRC2 in Form von Plasmid-DNA oder lentiviralen Transduktionspartikeln. Erfahren Sie mehr über MISSION®-shRNA-Kontrollen. Erfahren Sie mehr über MISSION®-Vektoren.
Kundenspezifische Klonierung
Egal, ob Sie einen Vektor mit einem Fluorophor-Tag, alternative Promotoren oder höhere Virustiter benötigen, sie finden sie in unserer Sammlung. Unsere primären Backbones sind die von TRC entworfenen pLKO.1-puro und TRC2-pLKO.5-puro Vektoren. Diese Vektoren können für jedes Experiment an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Haben Sie ein individuelles Projekt, für das Sie einen Ansprechpartner benötigen? Setzen Sie sich mit einem Experten für Sigma-Aldrich® Advanced Genomics in Verbindung.
MISSION® shRNA-Knockdown-Garantie
Bei Sigma-Aldrich® shRNA ist sichergestellt, dass beim Kauf der auf der shRNA-Produktseite für Ihr gewünschtes Gen definierten Menge an lentiviralen Klonen (diese Menge variiert, beträgt aber üblicherweise 5 Klone) mindestens einer dieser lentiviralen Klone für ein Gen einen Knockdown von mehr als 70 % erzielt.
Diese Garantie gilt nicht für transiente Transfektionen mit DNA. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, bedarf es geeigneter Kontrollen und Bedingungen in Verbindung mit Daten, welche die Unwirksamkeit des Knockdowns belegen. Geeignete unterstützende Daten wären z. B. quantitative PCR-basierte Silencing-Daten, durch welche die Ziel-mRNA-Niveaus einer geeigneten shRNA-Positivkontrolle mit denen einer geeigneten shRNA-Negativkontrolle verglichen und ein Knockdown der Ziel-mRNA von mehr als oder gleich 70 % belegt werden. Aufgrund der Variabilität von Antikörpern und Protein-Halbwertszeiten können wir keine proteinbasierten Nachweisverfahren akzeptieren. Falls es keine shRNA mehr für das Zielgen gibt oder für alle shRNA für das Zielgen kein Knockdown von 70 % oder mehr vorliegt, erstatten wir den Preis für die Menge des Klonsets.
Wir sind da, um Sie zu unterstützen
Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der Planung Ihres Versuchs, einen maßgeschneiderten Vektor oder einen hohen viralen Titer benötigen, Unterstützung bei der Fehlerbehebung suchen oder einfach nur besser verstehen möchten, wie Sie shRNA-Genstummschaltung in Ihrer Forschung einsetzen können, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics steht Ihnen zur Seite. Setzen Sie sich mit einem Experten für Sigma-Aldrich® Advanced Genomics in Verbindung
Zugehörige Produktressourcen
  • Getting Started with MISSION® shRNA
    Gene silencing and knockdown using RNA interference is becoming routine. The introduction of small interfering RNAs (siRNAs) into cultured cells provides a fast and efficient means of knocking down gene expression and has allowed siRNAs to quickly become a ubiquitous tool in molecular biology.
  • MISSION shRNA Library: Next Generation RNA Interference
    Work and refinement of the RNAi technology has exploded in recent years. We now know the basic mechanism of the endogenous RNAi pathway, that the pathway is present in most eukaryotes,3 and how cellular machinery can be harnessed to silence gene expression.
  • MISSION® Application Data
    MISSION® Application Data. We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
  • MISSION® FAQs
    We answer your frequently asked questions about shRNA including available formats, experimental design and analysis, advanced applications, ordering, custom options and much more.
  • Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
    Presenting an article on Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
  • Brochure: MISSION® RNAi Tools
    Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio.
  • Vector Maps
    A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
  • General shRNA FAQs
    We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.
  • Protokoll zur lentiviralen Transduktion
    Detailliertes Verfahren zur Durchführung einer lentiviralen Transduktion von MISSION shRNA lentiviralen Partikeln, um eine stabile, langfristige Stilllegung und Phänotypveränderung zu erreichen.
  • Advanced RNAi Applications — Difficult Cell Types FAQs
    We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.