Fortfahren mit
V900286
2-Aminopyrimidin
Vetec, reagent grade, 97%
Synonym(e):
2-Pyrimidinamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.10
EC Number:
203-648-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
107014
MDL number:
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
97%
mp
122-126 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ncccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
InChI key
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminopyrimidin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)