Fortfahren mit
1613010
USP
Desiccant, Small
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Synthetic zeolite
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 x 44 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 336.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na4[(AlO2)4(SiO2)4] · 9H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
730.36
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 336.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 88 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Desiccant, Small USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1613032NISTRM8850NIST8851
vibrant-m
NISTRM8850
Zeolite Y
vibrant-m
NIST8851
Zeolite A
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
matrix material
format
-
packaging
pkg of 88 mg
packaging
pkg of 2 × 80 g
packaging
-
packaging
pkg of 35-40 g
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1613010-2X44G04065265949828