Fortfahren mit
1612404
USP
Sesamöl
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 471.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
CHF 471.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
sesame oil
manufacturer/tradename
USP
density
0.9 g/mL at 25 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wird in Forschungsanwendungen als Trägerstoff für fettlösliche Verbindungen (einschließlich Steroidhormone und Giftstoffe) verwendet. Sesamöl hat antioxidative Eigenschaften in Tiermodellen wurde nachgewiesen, dass es vor dem durch Lipopolysaccharid (LPS) stimulierten oxidativen Stress schützt.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
161241516124261617500
USP
USP
1612404
Sesame oil
USP
USP
1617500
Soybean oil
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
sesame oil
API family
sesame oil
API family
sesame oil
API family
soybean oil
density
0.9 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sesamöl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
491.0 °F
flash_point_c
255 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1612404-1G04061833861424