Fortfahren mit
1610090
USP
Scopoletin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Methoxy-umbelliferon, 6-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-on, 7-Hydroxy-6-methoxycumarin, Aesculetin-6-methylether, Buxuletin, Chrysatropsäure, Escopoletin, Esculetin-6-methylether, Gelseminsäure, Murrayetin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 363.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
156296
CHF 363.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
scopoletin
manufacturer/tradename
USP
mp
203-205 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
InChI key
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Scopoletin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
Scopoletin steigert die Aktivität von Lipoproteinlipase in Adipozyten signifikant, indem es die Transkription des LPL-Gens fördert. Außerdem kehrt es die Hemmung von LPL durch TNF-α teilweise um.[1]
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL8951638332S2500
Scopoletin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1610090
Scopoletin
Scopoletin phyproof® Reference Substance
PHL89516
Scopoletin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
mp
203-205 °C (lit.)
mp
203-205 °C (lit.)
mp
203-205 °C (lit.)
mp
203-205 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scopoletin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1610090-20MG04061833854648