Fortfahren mit
1603006
USP
Riboflavin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Riboflavin, Laktoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 423.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
97825
CHF 423.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
riboflavin
manufacturer/tradename
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Webseite der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Riboflavin ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Standard-Stammlösungen von Riboflavin für Assay, Identifizierung und Leistungsprüfung gemäß den nachstehenden Monografien und allgemeinen Kapiteln des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
  • Riboflavin
  • Riboflavin Tablets
  • Water-Soluble Vitamins Preparation
  • 〈481〉 Riboflavin Assay
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1054R7649555682
Riboflavin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1603006
Riboflavin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
riboflavin
API family
riboflavin
API family
-
API family
-
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Riboflavin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Water-Soluble Vitamins Preparation
United States Pharmacopeia, 45(5) (2021)
?481? Riboflavin Assay
United States Pharmacopeia, 41(6), 6735-6735 (2017)
Riboflavin Tablets
United States Pharmacopeia, 41(6), 3870-3870 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1603006-500MG04061838745408