Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 490.00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
API family
potassium gluconate
manufacturer/tradename
USP
mp
183 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
General description
Application
Er wird auch zum Herstellen einer Standardlösung für die Identifizierung mittels Dünnschichtchromatographie gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
- Potassium Gluconate Tablets
- Ferrous Gluconate Oral Solution
- Ferrous Gluconate Tablets
- Ferrous Gluconate Capsules
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade anhydrous | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 183 °C (dec.) (lit.) | mp 183 °C (dec.) (lit.) | mp 183 °C (dec.) (lit.) | mp 174-176 °C |
| API family potassium gluconate | API family potassium gluconate | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumgluconat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1550001-200MG | 04061838741806 |