Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 491.00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lysine
manufacturer/tradename
USP
mp
263 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
General description
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Systemeignungslösungen für die Identifizierung und die Verunreinigungsanalyse mittels Dünnschichtchromatografie (TLC) gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
- Lysine Hydrochloride Tablets
- Lysine Hydrochloride
- Arginine Hydrochloride
- Arginine
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family lysine | API family lysine | API family lysine | API family - |
| mp 263 °C (dec.) (lit.) | mp 263 °C (dec.) (lit.) | mp 263 °C (dec.) (lit.) | mp 263 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lysin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?