Fortfahren mit
1287620
USP
Gadoterate Meglumine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Deoxy-1-(methylamino)-d-glucitol hydrogen[1,4,7,10-tetraacetato(4-)-kN1,kN4,kN10,kO1,kO4,kO7,kO10]gadolinate(1-)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 844.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H25GdN4O8 · C7H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
753.86
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 844.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gadoterate meglumine
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Gadoterate Meglumine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
116325310652541622044
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 100 mg
packaging
-
packaging
-
API family
gadoterate meglumine
API family
dapagliflozin
API family
bendamustine
API family
stearylpyridinium chloride
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1287620-200MG04065265949712